ชื่อสินค้า
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
หมายเลขสินค้า
47140
ยี่ห้อสินค้า
sigma
CASE番号
29270-56-2
น้ำหนักโมเลกุล
183.10
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Faint Yellow to Yellow |
| APPEARANCE (FORM) | Powder |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| SOLUBILITY (COLOR) | Colorless to Yellow |
| SOLUBILITY (TURBIDITY) | Clear |
| SOLUBILITY (METHOD) | 0.1G IN 10ML CHLOROFORM |
| CARBON CONTENT | 39.58 % (Theory) |
| HYDROGEN CONTENT | 1.10 % (Theory) |
| NITROGEN CONTENT | 22.95 % (Theory) |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| CARBON 13 NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| FLUORINE 19 NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| LUMINESCENCE | CORRESPONDS TO REQUIREMENTS |
| RECOMMENDED RETEST PERIOD | 42 MONTHS |