ชื่อสินค้า
DL-Arabinose ≥98% (GC)
หมายเลขสินค้า
a9524
ยี่ห้อสินค้า
sigma
CASE番号
147-81-9
น้ำหนักโมเลกุล
150.13
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| Appearance (Color) | White to Off-White |
| Appearance (Form) | Powder |
| Solubility (Color) | Colorless |
| Solubility (Turbidity) | Clear |
| 50 mg/ml, H2O | |
| Purity (GC) | ≥98 % |