ชื่อสินค้า
Anti-IL22 antibody produced in rabbit affinity isolated antibody
หมายเลขสินค้า
av49523
ยี่ห้อสินค้า
sigma
CASE番号
น้ำหนักโมเลกุล
ทดสอบ
ข้อกำหนด
Concentration0.5-1 mg/ml
ELISANot Verified
Western BlottingAntibody dilution: 1 µg/ml
ImmunohistochemistryNot Verified
ImmunofluorescenceNot Verified
ImmunoprecipitationNot Verified
Flow CytometryNot Verified
Chromatin ImmunoprecipitationNot Verified