ชื่อสินค้า
StableCell™ DMEM - high glucose With 4500 mg/L glucose, stable glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate., liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
หมายเลขสินค้า
d0819
ยี่ห้อสินค้า
sigma
CASE番号
น้ำหนักโมเลกุล
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| Appearance (Turbidity) | Clear |
| Appearance (Form) | Solution |
| pH | 7.0 - 7.6 |
| Osmolality | 327 - 361 mOs/kg |
| Cell Culture Testing - MTT | Pass |
| Cell Line | Cell Line - Cell Types |
| Sterility | Pass |
| Endotoxin Level | <= 1 EU/ml |
| Glucose Concentration | 4.1 - 5.0 g/l |