กรองผลิตภัณฑ์
Apiezon® grease, H, temperature -10-+240 °C
Apiezon® grease, L, temperature 10-30 °C (50-86 °F)
Apiezon® grease, M, temperature 10-30 °C (50-86 °F)
Apiezon® grease, N, temperature -273-+30 °C
Apiezon® grease, T, temperature +10-+120 °C