Merck
หน้าแรกการสนับสนุนSmart Label พร้อมบาร์โค้ด GS1 Data Matrix 2 มิติ
Smart Label พร้อมบาร์โค้ด GS1 Data Matrix 2 มิติ
Data Access Made Easy
การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุดิบที่แตกต่างกันในกระบวนการผลิตยาของคุณอาจเป็นงานที่ใช้เวลานานและเป็นแหล่งที่มาของข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ด้วย ป้ายสมาร์ทใหม่ของเราเราให้ความพยายามในการประมวลผลข้อมูลของคุณเป็นประโยชน์
ฉลากผลิตภัณฑ์ Life Science ของเรา สำหรับวัตถุดิบยาและวัสดุเริ่มต้นรวมทั้งภายในห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมีจะมี บาร์โค้ด 2 มิติ Data Matrix GS1 บาร์โค้ด 2 มิติเหล่านี้จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญได้อย่างราบรื่น: รหัสสินค้า, หมายเลขแบทช์, อายุสินค้าและหมายเลขสินค้า Global Trade Item (GTIN)
คุณสมบัติและประโยชน์
  • การเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เข้ารหัสโดยตรงใน Global Standard One (GS1)
  • การประมวลผลข้อมูลที่ง่ายดายในระบบที่หลากหลาย (เช่น EPR, LIMS, ระบบฉลาก) ผ่านรหัสตัวระบุแอปพลิเคชัน (ดูรายละเอียด ข้อกำหนดทั่วไป GS1)
  • เว็บไซต์สแกนเดี๋ยวนี้ ให้การเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเช่น เอกสาร Emprove ®, CoA, เอกสารข้อมูลความปลอดภัย, ข้อมูลจำเพาะ, โบรชัวร์และข้อมูลทางเทคนิค
  • ลดปัญหาในการสแกนให้น้อยที่สุดด้วยการเข้ารหัสการแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลที่รวมอยู่
มันทำงานอย่างไร ?
เพียงสแกนบาร์โค้ด 2 มิติเพื่อดึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเรา ด้วย Global Standard One (GS1) คุณสามารถประมวลผลข้อมูลที่ดึงมาในระบบของคุณเองได้อย่างง่ายดายหรือคุณสามารถใช้ เว็บไซต์ Scan Now ใหม่ของเราได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูรายการ คำถามที่พบบ่อยของเรา
ตัวอย่าง Smart Label พร้อมบาร์โค้ด GS1 Data Matrix 2 มิติ
Related Webinar
ฉลากอัจฉริยะ - นวัตกรรมดิจิทัลโดยซัพพลายเออร์วัตถุดิบเพื่อสนับสนุนกระบวนการของผู้ผลิตยา
ฉลากอัจฉริยะ - นวัตกรรมดิจิทัลโดยซัพพลายเออร์วัตถุดิบเพื่อสนับสนุนกระบวนการของผู้ผลิตยา
การสัมมนาผ่านเว็บนี้จะเน้นประเภทบาร์โค้ดกฎระเบียบและมาตรฐานที่แตกต่างกันที่ใช้กับบาร์โค้ด 2 มิติในอุตสาหกรรมรวมถึงการประยุกต์ใช้งานและข้อดีของบาร์โค้ด 2 มิติ Data Matrix