Merck
หน้าแรกSolid Phase Microextraction (SPME)การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ของอัลดีไฮด์และมลพิษทางอากาศ Ketone
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ของอัลดีไฮด์และมลพิษทางอากาศ Ketone
Nicole Amann
AnalytiX Volume 7 Article 2
บทนำ
อัลดีไฮด์และคีโตนเป็นมลพิษทางอากาศที่แพร่หลาย นอกจากเอสเทอร์และอีเทอร์แล้วยังเป็นส่วนประกอบสำคัญของมลพิษทางอากาศในร่มและมีความสำคัญต่อการใช้งานด้านสุขอนามัยในอุตสาหกรรม วิธีการวิเคราะห์จะต้องให้ปริมาณที่เชื่อถือได้เพื่อตอบสนองความต้องการของวันนี้เช่นเดียวกับการรักษาความเร็วกับกฎระเบียบที่ใหม่กว่าและเข้มงวดกว่า
การสร้างอนุพันธ์ด้วย O- (2,3 4,5 6 Pentafluorobenzyl) ไฮดรอกไซลามีน (PFBHA) ตามด้วยการวิเคราะห์ GC ให้วิธีที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ในการหาปริมาณแอลดีไฮด์และคีโตนในอากาศแวดล้อม เช่นเดียวกับวิธีการวิเคราะห์ใดๆความพร้อมใช้งานของมาตรฐานการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแม่นยำและความถูกต้องของการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้อนุพันธ์ของ PFBHA ของอัลดีไฮด์และคีโตนยังไม่มีวางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองความต้องการนี้ซิกม่า - อัลดริชจึงนำเสนออนุพันธ์เหล่านี้เป็นมาตรฐานความบริสุทธิ์สูงสำหรับ GC-MS
PFBHA: ข้อดีกว่าการสร้างแหล่งที่มาด้วย 2,4 - DNPH
การแปลงค่าด้วย PFBHA หลีกเลี่ยงข้อเสียของ 2,4 DNPH PFBHA ตอบสนองเชิงปริมาณแม้จะมีอัลดีไฮด์อะไลพาติกที่คอนจูเกต อนุพันธ์ของ PFBHA ไม่สลายตัวที่อุณหภูมิสูงขึ้น พวกเขาไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดขั้นตอนที่ใช้เวลานาน GC สามารถแก้ไข oxim ที่เป็นผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดาย
ปฏิกิริยาของ PFBHA กับลดีไฮด์หรือคีโตนในรูปแบบ oxime
แผนที่ 1ปฏิกิริยาของ PFBHA กับลดีไฮด์หรือคีโตนในรูปแบบ oxime
ผลิตภัณฑ์อื่นๆสำหรับการวิเคราะห์อัลดีไฮด์และคีโตนจากซิกม่า - อัลดริช
นอกจากสารตัวทำปฏิกิริยา PFBHA แล้วเรายังนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับทั้งการเก็บรวบรวมการเตรียมและการวิเคราะห์อัลดีไฮด์และคีโตน
SPME (Solid Phase Microextraction)
SPME ที่มีการรับค่า PFBHA แบบออนไฟเบอร์ถูกนำไปใช้กับการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมของอัลดีไฮด์และคีโตน การอ้างอิงที่อ้างถึงที่นี่ใช้การเคลือบไฟเบอร์ PDMS-DVB, ซึ่งเนื่องจากความสัมพันธ์สูงสำหรับ amines, ยังคงอนุพันธ์ oxime ดี. ขั้นตอนง่าย: แช่เส้นใยในตัวทำปฏิกิริยาที่เจือจางและเปิดเผยให้กับพื้นที่ตัวอย่างหรืออากาศสำหรับการวิเคราะห์ TWA
Radiello® Passive/Diffusive เครื่องเก็บตัวอย่าง
Radiello ® เครื่องเก็บตัวอย่างแบบพาสซีฟ/กระจายตัวเหมาะสำหรับการสุ่มตัวอย่างในระยะยาวและระยะสั้นของ Aldehydes และ ketones พร้อมกับ analytes อื่นๆอีกมากมายทั้งในอากาศภายในและภายนอกอาคาร การออกแบบตามแนวรัศมีให้ความจุที่สูงขึ้นและอัตราการดูดซึม/การสุ่มตัวอย่างที่เร็วกว่าจอมอนิเตอร์แบบพาสซีฟทั่วไป 
Supelco capillary GC columns
สำหรับการวิเคราะห์ GC ของอนุพันธ์ PFBHA ตามวิธี EPA 556 และ 556.1 " การกำหนดสารประกอบคาร์บอนิลในน้ำดื่ม " เราขอแนะนำให้ใช้คอลัมน์ GC capillary GC Supelco SLB TM - 5 มิลลิวินาที (ขนาด 30 ม. x 0.25 มม. I.D. x 0.25 μm df) เป็นคอลัมน์หลัก และ Equity 1701 ของมิติเดียวกันกับคอลัมน์ยืนยัน คอลัมน์เหล่านี้ให้ความละเอียดที่ยอดเยี่ยมและการแยกที่ทำซ้ำได้อย่างรวดเร็ว
Recommended reading
1.
Wiesenthal K, Jehlar A, Que Hee SS. 2000. Synthesis of the O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)Hydroxylamine Oximes of Selected Carbonyl Compounds and Their Determination by Liquid Chromatography with Ultraviolet Detection. 83(4):859-870. https://doi.org/10.1093/jaoac/83.4.859
2.
Baker J, Arey J, Atkinson R. 2005. Formation and Reaction of Hydroxycarbonyls from the Reaction of OH Radicals with 1,3-Butadiene and Isoprene. Environ. Sci. Technol.. 39(11):4091-4099. https://doi.org/10.1021/es047930t
3.
Wardencki W, Orlita J, Namie?nik J. 2001. Comparison of extraction techniques for gas chromatographic determination of volatile carbonyl compounds in alcohols. Fresenius' Journal of Analytical Chemistry. 369(7-8):661-665. https://doi.org/10.1007/s002160100738
4.
Cancho B, Ventura F, Galceran MT. 2002. Determination of aldehydes in drinking water using pentafluorobenzylhydroxylamine derivatization and solid-phase microextraction. Journal of Chromatography A. 943(1):1-13. https://doi.org/10.1016/s0021-9673(01)01437-6
5.
Martos PA, Pawliszyn J. 1998. Sampling and Determination of Formaldehyde Using Solid-Phase Microextraction with On-Fiber Derivatization. Anal. Chem.. 70(11):2311-2320. https://doi.org/10.1021/ac9711394
6.
Koziel JA, Noah J, Pawliszyn J. 2001. Field Sampling and Determination of Formaldehyde in Indoor Air with Solid-Phase Microextraction and On-Fiber Derivatization. Environ. Sci. Technol.. 35(7):1481-1486. https://doi.org/10.1021/es001653i
7.
Pieraccini G, Bartolucci G, Pacenti M, Dugheri S, Boccalon P, Focardi L. 2002. Gas chromatographic determination of glutaraldehyde in the workplace atmosphere after derivatization with O-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)hydroxylamine on a solid-phase microextraction fibre. Journal of Chromatography A. 955(1):117-124. https://doi.org/10.1016/s0021-9673(02)00199-1
8.
Tsai S, Chang T. 2002. Time-weighted average sampling of airborne n-valeraldehyde by a solid-phase microextration device. Journal of Chromatography A. 954(1-2):191-198. https://doi.org/10.1016/s0021-9673(02)00152-8