Merck
หน้าแรกการนำส่งยาMicrofluidics สำหรับ Nanoencapsulation ของกรดนิวคลีอิก
Microfluidics สำหรับ Nanoencapsulation ของกรดนิวคลีอิก
Friederike Adams1,2, Olivia M. Merkel3
1Chair of Macromolecular Materials and Fiber Chemistry, Institute of Polymer Chemistry, University of Stuttgart, Pfaffenwaldring 55, 70569 Stuttgart, Germany, 2Institute for Ophthalmic Research, University Eye Hospital Tübingen, Elfriede-Aulhorn-Strasse 7, 72076 Tübingen, Germany, 3Department of Pharmacy, Pharmaceutical Technology and Biopharmacy, Ludwig-Maximilians University Munich, 81377 Munich, Germany
Material Matters™, 2022, 17.2 | Material Matters™ Publications
บทนำ
ในทางตรงกันข้ามกับอนุภาคนาโนไขมัน (LNPs) ซึ่งมักเต็มไปด้วยกรดนิวคลีอิกโพลีซีเลชันเช่นโพลีเอมีนประกอบด้วยกรดนิวคลีอิกโพลีอานิคเป็นสารประกอบโพลีอิเล็กโทรไลต์ที่เรียกว่า (polyplexes) เนื่องจากการดึงดูดไฟฟ้าสถิต ข้อเสียของพวกเขาเมื่อเทียบกับ LNPs คือสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบที่กำหนดไว้น้อยลงซึ่งได้รับการรายงานว่านำไปสู่การกระจายขนาดอนุภาคโพลีแยกย้ายกันและสูตรที่ทำซ้ำได้ไม่ดี1 โดยการประกอบ microfluidic ของกรดนิวคลีอิก/คอมเพล็กซ์ผู้ให้บริการทั้งสองข้อเสียสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการกำหนดที่กำหนดและทำซ้ำ rna nanocarriers2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ microfluidics สำหรับการเตรียม LNPs เราขอแนะนำอ้างอิง 3 Amongst polyamines ใช้สำหรับการทำให้ผิว, polyethylenimine (PEI) และ poly-L-lysine (PLL) รวมทั้งอนุพันธ์ของพวกเขามีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดสำหรับการใช้งาน preclinical นอกจากนี้โพลีอะมิ 2 โนมีน (PAMAM) dendrimers, poly (dimethylamino) ethyl methacrylate (PDMAEMA) หรือ polyamines ที่มีต้นกำเนิดจากธรรมชาติเช่น chitosan, cationic gelatin หรือ pullulan และเปปไทด์ที่อุดมด้วยอาร์จินีนได้รับการอธิบายสำหรับการก่อตัวของ polyplex4 polyamines ซึ่งได้รับการคัดเลือกในการศึกษาต่างๆสำหรับการประกอบ microfluidic ของ polyplexes กรดนิวคลีอิกจะแสดงใน รูปที่ 1 
Section Overview
โครงสร้างของความหลากหลายของผู้ให้บริการโพลิเมอร์ประจุบวกรวมทั้งรุ่น 2 โพลี (amidoamine) (PAMAM) dendrimers
รูปที่ 1แคไทออนิกพอลิเมอร์ที่ใช้สำหรับการผสม microfluidic กับกรดนิวคลีอิก สำหรับ dendrimers โพลี (amidoamine) (PAMAM) จะแสดงรุ่น PAMAM 2 For more information on PAMAM dendrimers, we refer to Reference 5.
การผสม Microfluidic โดยใช้การโฟกัส Flow
ระบบ microfluidic แรกที่มีตัวให้ประจุบวกสำหรับการห่อหุ้มกรดนิวคลีอิกถูกนำมาใช้ในปี 2009 เพื่อห่อหุ้มพลาสมามิดดีเอ็นเอ (PDNA) ใน PEI ที่มีความเข้มข้นสูง 25 กก./ โมล การผสมแบบ microfluidic ทำขึ้นเพื่อป้องกันการกระจายขนาดอนุภาคขนาดใหญ่ของคอมเพล็กซ์ DNA/PEI ที่เกิดจากการผสมเป็นกลุ่มแบบดั้งเดิมและเพื่อปรับปรุงลักษณะทั่วไปของอนุภาคความสามารถในการทำงานของเซลล์และการแสดงออกของยีน อุปกรณ์โฟกัสแบบไมโครไดนามิกแบบโพลี (เมธิล methacrylate) แบบง่ายถูกใช้ในอัตราการไหล 10 และ 50 µL/นาทีสำหรับกลาง (สารละลาย DNA) หรือช่องด้านข้าง (สารละลาย PEI) ตามลำดับ กระแส DNA ถูกโฟกัสแบบไฮโดรไดนามิกลงในกระแสที่แคบโดยกระแสด้าน PEI ทั้งสอง (รูปที่ 2)6
ภาพประกอบอุปกรณ์ microfluidic ที่มีสองช่องเข้าและช่องเสียบหนึ่งช่องเพื่อเตรียมคอมเพล็กซ์ PDNA/PEI ภาพอุปกรณ์ microfluidic ที่มีสองช่องเข้าและหนึ่งช่องออกเพื่อเตรียมคอมเพล็กซ์ PDNA/PEI (B) ส่วนขยายไฮไลต์ที่ช่องเข้าพบ
รูปที่ 2A และ B) อุปกรณ์โฟกัสไฮโดรไดนามิกแบบ Microfluidic ที่มีสองช่องเข้าและช่องเสียบหนึ่งช่องสำหรับการเตรียมคอมเพล็กซ์ PDNA/PEI c) ฟลูออเรสเซนซ์ไมโครกราฟของรูปแบบการไหลโดยใช้สีย้อมฟลูออเรสเซีนและ Rhodamine ที่มีป้ายชื่อ PEI ทำซ้ำโดยได้รับอนุญาตจากอ้างอิง 6 ลิขสิทธิ์ 2009 สมาคมเคมีอเมริกัน
อุปกรณ์ microfluidic ที่เรียบง่ายคล้ายกันถูกนำมาใช้ในการศึกษาการประกอบด้วยตัวเองของดีเอ็นเอโพลีเพล็กซ์ภายใต้การไหลแบบลามินาร์ในเวลาจริงโดยใช้การศึกษาการถ่ายโอนพลังงานการสะท้อนแสงแบบควอนตัมจุดกลาง (QD-FRET) PDNA ถูกระบุด้วยจุดควอนตัมเป็นผู้บริจาค FRET และไคโตซานที่ผสมสีย้อม Cy5 ถูกนำมาใช้เป็นตัวรับประจุที่ย่อยสลายได้ปลอดสารพิษและเป็นตัวรับสาร FRET เนื่องจากการเก็บรักษาการไหลแบบ Laminar หลังจากรวมโซลูชันทั้งสองใน T-junction การผสมจะเกิดขึ้นที่อินเทอร์เฟซของทั้งสองสตรีมทำให้สามารถประกอบจลนศาสตร์ด้วยตนเองได้อย่างแม่นยำซึ่งตรวจสอบโดย FRET การตรวจจับการปล่อย Cy5 ยืนยันว่าการสร้างดีเอ็นเอ/ไคโตซานโพลีเพล็กซ์ประสบความสำเร็จ ตรวจพบการปล่อยไอเสียทันทีหลังจากรวมการไหลทั้งสองในจุดเชื่อมต่อรูปตัว T แสดงการโต้ตอบระหว่างดีเอ็นเอ/ผู้ให้บริการทันทีกับความเข้มข้นของโพลีเพล็กซ์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป7
การโฟกัสการไหลแบบไฮโดรไดนามิกสามมิติถูกเลือกโดย Quinones-Hinojosa และคณะ เพื่อผลิตโพลี (β อะมิโนเอสเตอร์)/ดีเอ็นเอ polyplexes การประกอบการไหลอย่างต่อเนื่องของ polyplexes เหล่านี้ดำเนินการในอัตรา 100 มก./ ชม. โดยใช้อัตราการไหลสูง 45 มล./ ชม เพื่อเอาชนะปัญหาของการจัดเก็บโพลีเพรีซหรือโพลีเอสเตอร์ในระยะยาวในการแก้ปัญหาน้ำนาโนคอมเพล็กซ์ถูกทำให้แห้ง หลังจากสามเดือนของการจัดเก็บที่ -20°C อนุภาคเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการถ่ายโอนที่คล้ายกันในเซลล์ glioblastoma แต่ในเมลาโนมาและเซลล์มะเร็งเต้านมการแสดงออกของยีนก็เปรียบได้กับโพลีพเลซที่เตรียมขึ้นใหม่เมื่ออนุภาคถูกเตรียมโดยใช้ microfluidics โดยการวิเคราะห์การติดตามอนุภาคนาโนของ polyplexes ที่เต็มไปด้วยพลาสมาที่ติดฉลาก Cy3 ผู้เขียนพยายามที่จะกำหนดความเข้มข้นของอนุภาคนาโนและจำนวน plasmids ต่ออนุภาค8
ชิปผสม Microfluidic พร้อมลูป
เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างโพลิเมอร์และสารละลายกรดนิวคลีอิกในช่อง microfluidic เครื่องผสมที่ใช้งานอยู่จะมีแผ่นกั้นที่ทำให้เกิดการไหลแบบปั่นป่วนที่ควบคุมได้มากกว่าการไหลแบบ Laminar ในตัวอย่างหนึ่ง Kissel et al. ตรวจสอบการก่อตัวของ PEI/PDNA polyplexes โดยใช้อุปกรณ์ microfluidic และ polyplexes ที่มี PEI ดัดแปลง (hyperbranched, 25 kg/mol และ 5 kg/mol) และ siRNA หรือ mRNA เป็นกรดนิวคลีอิก Polyplexes ได้รับการจัดเตรียมในการประกอบ microfluidic lab-on-a-chip โดยใช้อัตราการไหลที่แตกต่างกัน สารละลาย PEI และกรดนิวคลีอิกถูกสูบแยกออกเป็นชิปผสมที่ประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิตที่แตกต่างกันโดยมีความยาวและการออกแบบการผสมที่แตกต่างกัน ลักษณะการผสมในชิปที่แตกต่างกันได้รับการประเมินด้วยสารละลายทริปแพนบลูและคาร์บอกซีฟลูออเรสเซีน 5 (6) ภายใต้ไมโครสโคป เนื่องจากการออกแบบบางอย่างแสดงให้เห็นถึงการไหลแบบลามินาร์ของโซลูชันทั้งสองแม้หลังจากผ่านจุดเชื่อมต่อ Y โดยไม่มีการผสมที่ตามมาห่วงจึงจำเป็นต้องตามส่วน Y เพื่ออำนวยความสะดวกในการผสม PEI และ DNA เพื่อสร้างโพลีเพล็กเลสขนาดเล็กและสม่ำเสมอ ขนาดอนุภาคของ PEI/PDNA polyplexes ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนระหว่างตัวนำประจุบวกและกรดนิวคลีอิก (อัตราส่วน N/P) ที่มีขนาดสม่ำเสมอที่ N/P = 5 – 20 และเป็นอิสระจากความเข้มข้นหรืออัตราการไหล9 5 ต่อไปกลุ่มใช้ส่วนที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำกว่า 25 กก./ โมล PEI, 5 กก./ โมล PEI และ transferrin-PEI (0.5 กก./ โมล) สำหรับวิธีการกำหนดเป้าหมายเฉพาะร่วมกับ PDNA, siRNA และ mRNA สำหรับ PDNA ขนาดของโพลีเพล็กซ์นั้นคล้ายคลึงกันโดยไม่คำนึงถึงวิธีการเตรียมแต่ความหนาแน่นของโพลิซิติกต่ำกว่าสำหรับการผสม microfluidic เมื่อเทียบกับ pipetting วิธีการผสม microfluidic เดียวกันสามารถถ่ายโอนไปยังกรดนิวคลีอิกอื่นๆได้เนื่องจากมีโพลีเพเลซขนาดใกล้เคียงกับโพลิเมอร์เหล่านี้และ siRNA หรือ mRNA เกิดขึ้นโดยทั่วไปจะมีการสังเกตพบความหนาแน่นสูงขึ้นเมื่อใช้ siRNA9
กลุ่ม Kissel และ Merkel ประเมินโคพอลิเมอร์ PEI ที่ซับซ้อนมากขึ้น โคพอลิเมอร์ไตรบล็อกที่ไม่ละลายน้ำสะเทินน้ำสะเทินบกประกอบด้วยโพลีไฮโดรฟิลิก (Ethylene Glycol), โพลีที่ไม่ชอบน้ำ (caprolactone) และ PEI เชิงเส้น 2.5 กก./โมล (PEG-PCL-PEI) ถูกใช้เป็นผู้ให้บริการ SiRNA10 การผสม Microfluidic นำไปสู่อนุภาคที่เล็กที่สุดสม่ำเสมอและมีเสถียรภาพมากที่สุดเมื่อเทียบกับเทคนิคการทดสอบอื่นๆทั้งหมดเมื่อใช้สารละลายของ nanocarrier ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าผ่านเทคนิคการกำจัดตัวทำละลายและสารละลายกรดนิวคลีอิกโดยใช้การตั้งค่า microfluidic เดียวกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการศึกษาก่อนหน้านี้ (vide supra) นอกจากนี้ยังมีการสังเกตพบประสิทธิภาพในการถ่ายโอนข้อมูลที่สูงขึ้นเล็กน้อยในเซลล์ SKOV3 สำหรับโพลีเพเลซเหล่านี้ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24 8 (โพลีเพเลสผ่านท่อ) เป็นร้อยละ 5 3410 Merkel และคณะ พัฒนาการศึกษาเหล่านี้เพิ่มเติมโดยใช้โพลิเมอร์ PEG-PCL-PEI ที่ละลายน้ำได้ของ PEI ที่มีความเข้มข้นสูง 25 กก./ โมล PEI ชิป Dolomite micromixer ถูกนำมาใช้ซึ่งพอลิเมอร์และสารละลาย SiRNA ถูกสูบเข้าไปในชิปด้วยอัตราการไหล 0.5 มล./นาที (รูปที่ 3) ด้วยอัตราการไหลที่ต่ำที่สุดของเครื่องที่ผ่านการทดสอบทั้งสามเครื่องนี้โพลีพเลซมีขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของเครื่องที่เตรียมไว้โดยการผสมแบบเทกองกับการกระจายขนาดที่แคบกว่า ในขณะที่ขนาดที่เล็กกว่าไม่ได้ส่งผลให้เกิดประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับ การผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายในหลอดทดลองแต่ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโพลีพเลซเหล่านี้ถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใน การเลี้ยงลูกด้วยปอดหลังจากที่ได้รับการรักษาภายในร่างกายในการให้ยา Vivo ซึ่งได้รับการกล่าวถึงเนื่องจากการกวาดล้างที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าโดย macrophages ในปอด 2 กลุ่มเดียวกันแสดงให้เห็นว่าการตั้งค่านี้มีประสิทธิภาพกระตุ้นเซลล์มะเร็งปอดให้ cisplatin โดยใช้ sirNA ที่กำหนดเป้าหมายเป็น ERCC1 และ XPF หลังจากลดความสำคัญของสองเส้นทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ซ่อมแซมความเสียหายดีเอ็นเอที่เกิดจากแพลตตินัมโดย 80 – 50% ในเซลล์มะเร็งปอดชนิด p53 ความไว IC50 ต่อ Cisplatin ลดลงตามปัจจัย 90 211
วงจรของการผสม microfluidic ของ PEI และ siRNA โดยใช้ชิป micromixer
รูปที่ 3ภาพวาดแผนผังของการผสม microfluidic ของ PEI และ SiRNA โดยใช้ชิป Dolomite Micromixer ทำซ้ำโดยได้รับอนุญาตจากการอ้างอิง 2 ลิขสิทธิ์ 2017 การเผยแพร่ IOP
ระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่ง cationic 2.5 kg/mol PEI-β -cyclodextrin (PEI-CD), hyaluronic acid-adamantane (HA-Ad) และ PDNA ถูกผสมในเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็ก Chemtrix เชิงพาณิชย์ได้รับการพัฒนาโดย Thompson et al. ใช้วิธีการแบบเลเยอร์ต่อเลเยอร์ (รูปที่ 4) PEI-CD และ PDNA ได้รับการประกอบผ่านสองช่องเข้าที่อัตราส่วน N/P 10 20 หรือ 30 และอัตราการไหล PDNA เท่ากับ 5 10 หรือ 20 µL/นาที หลังจากการประกอบด้วยตัวเอง HA-Ad ถูกเพิ่มเข้าไปในช่องเข้าแยกต่างหากที่ปลายชิปผสม HA-Ad ถูกใช้เนื่องจากความสามารถในการละลายน้ำความสามารถในการกำหนดเป้าหมาย CD44 และความเข้ากันได้ทางชีวภาพเพื่อทำหน้าที่เป็นเปลือกป้องกัน อัตราการไหลที่สูงขึ้นนำไปสู่อนุภาคขนาดเล็กที่มีการกระจายขนาดแคบลงและมีศักยภาพ Zeta ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับขั้นตอนการผสมจำนวนมากที่คล้ายกัน อย่างไรก็ตามการศึกษาความเสถียรของโพลีเพล็กซ์กับ PicoGreen ระบุว่าโพลีเพล็กซ์ที่เตรียมโดยการผสมการไหลมีเสถียรภาพน้อยกว่าในการปรากฏตัวของเฮปารินเป็นโพลีแอนที่แข่งขันกันและมีความไวต่อการถอดชิ้นส่วนมากขึ้น ความเสถียรที่ลดลงเมื่อใช้ร่วมกับ Zeta potentials ที่ลดลงถูกตั้งสมมติฐานว่าทำให้เกิดประสิทธิภาพในการถ่ายโอนลดลงสำหรับคอมเพล็กซ์ผสมการไหลในมือข้างหนึ่งโดยมีความเป็นพิษต่อเซลล์ลดลงในมืออีกข้างหนึ่ง12
ในวิธีการสองขั้นตอนที่คล้ายกัน, Moffitt et al. ศึกษาการประกอบตัวเองของ cationic poly (vinylpyridine) 2 - บล็อกโพลี (ε -caprolactone) (P2VP-PCL) ด้วย PDNA ตามด้วยการประกอบที่สองด้วย micellar poly (ethylene glycol) - บล็อกโพลี (ε -caprolactone) (PEG-PCL) ส่งผลให้เกิด "polyplex-in-hydrophobic core" (PIHC) micelles เทคนิค microfluidic ใช้สำหรับขั้นตอนการประกอบที่สองเพื่อควบคุมการผสมน้ำและไดออกเซนด้วยการแก้ปัญหาของโพลีเพล็กซ์ P2VP-PCL/PDNA ที่ประกอบไว้ก่อนหน้านี้รวมกับโพลิเมอร์ PEG-PCL แล้ว13
วงจรของเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็ก Chemtrix ที่มีสามช่องเข้าและหนึ่งช่องสำหรับ PEI-CN, PDNA complexes ประกอบต่อไปด้วย HA-Ad
รูปที่ 4Chemtrix microreactor (Design 1) ที่มีช่องเข้า 3023 ช่องและช่องเสียบหนึ่งช่องสำหรับการก่อตัวของ PEI-CD, PDNA polyplexes ที่ประกอบเข้ากับ HA-Ad ต่อไป พิมพ์ซ้ำโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลอ้างอิง 14 ลิขสิทธิ์ 2022 Chemtrix BV
Microfluidic Micromixer อื่นๆ
Polyplexes ที่มี PEI เชิงเส้น 22 กก./โมลและ PDNA ได้รับการเตรียมด้วยเครื่องผสมขนาดเล็กที่ความเร็วที่แตกต่างกันเพื่อตรวจสอบผลกระทบของความเร็วในการผสมกับลักษณะโพลีเพล็กซ์ ไมโครมิกเซอร์ที่ปรับขนาดขึ้นประกอบด้วยปั๊มฉีดยาสองตัวที่สูบน้ำ PEI และสารละลาย DNA เข้าไปในการเชื่อมต่อรูปตัว T แบบเดิมซึ่งมักใช้เป็นตัวเชื่อมต่อในการวิเคราะห์ HPLC ความเร็วที่แตกต่างกันและความเข้มข้นของพลาสมิดถูกตั้งค่าเพื่อตรวจสอบอิทธิพลต่อการก่อตัวของโพลีเพล็กซ์ อัตราการผสมที่เพิ่มขึ้นและความเข้มข้นของ DNA ที่ลดลงทำให้ขนาดของอนุภาคลดลงและทำซ้ำได้ (ต่ำถึง 50 nm) และความหนาแน่นของโพลีดิสพอลิออนต่ำเป็นพิเศษที่ 0.05 อย่างไรก็ตามกิจกรรมการเผาผลาญอาหารและการถ่ายโอน ในหลอดทดลอง ไม่มีความแตกต่างระหว่างโพลีพเลสที่เตรียมผ่านการผสมขนาดเล็กหรืออนุภาคที่แตกต่างกันมากขึ้นที่เตรียมโดยการวางท่อในปริมาณมาก15
การตั้งค่าที่ซับซ้อนมากขึ้นได้รับการตรวจสอบโดย Foged et al. ซึ่งช่องเข้าสามช่องเชื่อมต่อกับเครื่องผสมขนาดเล็ก กระบอกฉีดยาหนึ่งกระบอกพร้อมสารละลาย SiRNA ในช่องเข้ากลางและกระบอกฉีดยาสองกระบอกพร้อมด้วยเครื่องอัดเม็ดยารุ่น 4 PAMAM ในช่องเข้าด้านนอกถูกสูบเข้าไปในเครื่องผสมขนาดเล็กที่พิมพ์ด้วย 3 มิติเพื่อสร้างโพลีเพเลส ไมโครมิกเซอร์ที่ปรับแต่งได้รับการออกแบบตามรูปแบบการไหลที่ต้องการหลังจากทำการศึกษาจำลอง การทดสอบอัตราการไหลที่แตกต่างกันอัตราการไหลที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่อนุภาคขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามขนาดและความหนาเหล่านี้ไม่ได้รับการปรับปรุงเมื่อเทียบกับการผสมเป็นกลุ่มที่อัตราส่วน N/P เท่ากับ 20 หลังจากนั้น polyplexes เหล่านี้ถูกถ่ายโอนไปยังผงอนุภาคขนาดเล็กผ่านการพ่นแห้งเพื่อการรักษาด้วยการสูดดม มีการใช้ saccharides ที่แตกต่างกันในระหว่างกระบวนการอบแห้งแบบสเปรย์เพื่อให้ได้อนุภาคขนาดเล็กแบบนาโนฝัง (NEM) อัตราส่วนนาโนคอมเพล็กซ์ต่อเมทริกซ์ (N/M) หลายตัวได้รับการทดสอบด้วยสารเพิ่มปริมาณทั้งหมด ได้รับอนุภาคทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาคอากาศพลศาสตร์ 5 μ m ที่มีความชื้นตกค้างระหว่าง 0.2 (µm รับ mannitol) และ 6 wt.% (สำหรับ trehalose) ความสามารถในการมีชีวิตของเซลล์ RAW264.7 ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากนาโนคอมเพล็กซ์ที่ความเข้มข้น SiRNA สูงถึง 40 0 นาโนเมตร การดูดเซลล์ของ NEM ในสายเซลล์เดียวกันได้รับการตรวจสอบผ่านทางกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลโดยใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ SiRNA และการไหลของ cytometry แสดงการดูดเซลล์สูงสุดสำหรับ NEM ที่มีส่วนผสมของ trehalose/inulin 50/50 นอกจากนี้ NEM นี้ α ให้เกิดการยับยั้งการแสดงออก TNF-F 87% ในการทดลองการเงียบของยีนซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกันกับ nanocomcomplexes ที่เตรียมขึ้นใหม่โดยไม่ต้อง excipient ผลกระทบเฉพาะของการผสม microfluidic เพียงอย่างเดียวต่อประสิทธิภาพการถ่ายเลือดไม่ได้รับการตรวจสอบในการศึกษานี้16
วิธีการที่ใช้หยด
โดยการใช้สารพาความร้อนที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ jetpei®ซึ่งเป็น อนุพันธ์ polyethylenimine เชิงเส้น 2 0 กก./โมลหรือ Turbofect (โพลี (โพลี 2 hydroxypropylenimine)) และ PDNA ใน microfluidics-Assisted คุมขัง (MAC) Leong et al. สามารถผลิตหยด picoliter ซึ่งประกอบด้วยนาโนคอมเพล็กซ์ที่กำหนดไว้อย่างดี หยดถูกผลิตขึ้นในเครื่องกำเนิดหยด microfluidic แบบครอสโฟลว์ผ่านการไหลที่แข่งขันกันของเฟสน้ำมันอย่างต่อเนื่องและกระจายเฟสน้ำ พลาสมิดดีเอ็นเอ, PEI และสารละลายบัฟเฟอร์ถูกฉีดเข้าไปในแต่ละช่องโดยใช้ปั๊มฉีดยา DNA และโซลูชันของผู้ให้บริการถูกจำกัดอยู่ในหยดแต่ละตัวและถูกผสมในช่องคดเคี้ยวเพื่อสร้างนาโนคอมเพล็กซ์ผ่านการปฏิสัมพันธ์ของไฟฟ้าสถิต (รูปที่ 5) โซลูชันบัฟเฟอร์ถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการรวม Polyplexes ที่เกิดขึ้นผ่านทางวิธีนี้แสดงให้เห็นถึงเส้นผ่าศูนย์กลาง monodisperse มากขึ้นด้วยความเป็นกลางมากขึ้นเล็กน้อย Zeta ศักยภาพและความมั่นคงนาโนคอมเพล็กซ์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการผสมจำนวนมากที่บ่งชี้ถึงการห่อหุ้มที่ดีที่สุดของ PDNA และความต้านทานต่อการรวม หลังจากการบ่มด้วยเซลล์ HEK293 โพลีเพล็กที่เกิดขึ้นผ่าน microfluidics แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มขึ้นของเซลล์สำหรับโพลิเมอร์และการถ่ายโอนที่ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อใช้ Turbofect มันแสดงให้เห็นว่า polyplexes ขนาดใหญ่ที่เป็นผลมาจากการผสมจำนวนมากบางส่วนแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดูดซึมที่สูงขึ้นในช่วงต้นเวลาแต่ปรับระดับออก ในทางตรงกันข้ามอนุภาคที่ผลิตด้วย MAC ที่มีขนาดเล็กและมีเสถียรภาพมากขึ้นจะมีการดูดที่สม่ำเสมอมากขึ้น17 การตรวจสอบนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่าอนุภาคขนาดใหญ่ที่มีตะกอนเร็วขึ้นและอาจส่งผลให้การดูดซึมมีประสิทธิภาพ2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นจุด17 กำบังประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นของการผสม microfluidic15
กลุ่มเดียวกันตรวจสอบการประกอบตัวเองของโพลี biorducible (amido amines) ด้วย PDNA หรือ mRNA ในอุปกรณ์ microfluidic เดียวกัน มีการสังเกตลักษณะของอนุภาคนาโนที่ดีขึ้น (เล็กลงสม่ำเสมอมากขึ้นรวมน้อยลง) QD-FRET และ cytometry การไหลถูกนำมาใช้ในการวัดปริมาณการเปิดตัวภายในเซลล์ของ polyplexes และการปล่อยดีเอ็นเอ DNA polyplexes ที่ผลิตโดย MAC แสดงให้เห็นถึงความเสถียรในการคอลลอยด์และการยึดเกาะที่เพิ่มขึ้นและการถ่ายโอนข้อมูลได้รับการปรับปรุงในสายเซลล์ต่างๆ (HEK293 fibroblasts ตัวอ่อนของเมาส์หลักเซลล์ต้นกำเนิด mesenchymal มนุษย์และเซลล์มะเร็งตับตับของมนุษย์ HepG2) ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเหล่านี้เกิดจากการปล่อยเพย์โหลดอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามที่ QD-FRET ตรวจสอบ18
ภาพลายเส้นและภาพถ่ายที่แสดงการประกอบ microfluidic ของโพลีเพเลซ PDNA
รูปที่ 5การประกอบ microfluidic ของโพลีเพเลส PDNA ในหยด picoliter โดยใช้เครื่องกำเนิดหยดแบบ crosflow ทำซ้ำโดยได้รับอนุญาตจากอ้างอิง 17 ลิขสิทธิ์ 2011 สมาคมเคมีอเมริกัน
เฉินและคณะ ได้รับการออกแบบอุปกรณ์ microfluidic ที่ใช้หยดที่คล้ายกันควบคู่ไปกับการตั้งค่า dielectrophoresis (DEP) เพื่อจัดเรียงนาโนคอมเพล็กซ์พอลิเมอร์ /PDNA โดยตรงจากระยะน้ำมันในสนามไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอ ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการประจุบวกมีการใช้กรดไขมันในระดับโมเลกุลต่ำ cyclodextrin-PEI (600 g/mol) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการถ่ายโอนสูงและมีความเป็นพิษต่อเซลล์ต่ำในการศึกษาก่อนหน้านี้ DEP ลดลงอีก polydispersity และขนาดของ polyplexes เมื่อเทียบกับชุดผสม/pipetting และบนชิปผสมโดยไม่ต้อง DEP ประสิทธิภาพการถ่ายโอนอ้างว่าเพิ่มขึ้นโดยการผสม DEP ได้รับการประเมินโดยการนับด้วยกล้องจุลทรรศน์ของเซลล์ฟลูออเรสเซนต์แต่ไม่มีการแสดงผลเชิงปริมาณ19
สรุป
การผสม microfluidic ช่วยให้สามารถควบคุมการประกอบของ polyplexes กรดนิวคลีอิกซึ่งในหลายบัญชีได้รับรายงานว่ามีประโยชน์ต่อขนาด polyplex และ polydispersity เกี่ยวกับประสิทธิภาพภาพไม่ชัดเจนซึ่งอาจเป็นผลมาจากการศึกษาส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบเฉพาะการผ่าตัด เปลี่ยนถ่ายในหลอดทดลอง ตามที่ชี้ให้เห็นการดูดซึมจลนศาสตร์ขึ้นอยู่กับขนาดอนุภาคในการตั้งค่าวัฒนธรรมเซลล์สองมิติทั่วไป อนุภาคขนาดใหญ่ที่ตะกอนเร็วขึ้นอาจปกปิดผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอนุภาคขนาดเล็กมีในระยะยาว ใน การศึกษาในร่างกายการกวาดล้างของอนุภาคขนาดใหญ่โดยเซลล์ phagocytosing มีบทบาทสำคัญมากขึ้นดังนั้นความแตกต่างสามารถแสดงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยรวมแล้วเงื่อนไขการผสม microfluidic จะต้องได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับแต่ละระบบการผสมและอาจได้รับผลกระทบจากวัสดุและตัวทำละลายที่ใช้ อย่างไรก็ตามข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการทำซ้ำและปรับขนาดกระบวนการผลิต 
Acknowledgment
Württemberg ขอบคุณสำหรับเงินทุนจากกระทรวงการศึกษาและการวิจัยของรัฐบาลกลาง (BMBF) และกระทรวงวิทยาศาสตร์ Baden-W ü วิจัยและศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ความเป็นเลิศของรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐเยอรมัน O.M.M. ยอมรับการสนับสนุนจากสภาวิจัยยุโรป (ERC- 2014 - STG - 637830) จากมูลนิธิวิจัยบาวาเรีย (AZ- 1449 - 20 C) และจากศูนย์นาโนวิทยาศาสตร์ที่ LMU มิวนิค
ชุดอุปกรณ์ Microfluidic NanoFabTx ™
Loading
โพลี (ethyleneimine) (PEI) สำหรับการจัดส่งยีน
Loading
Chitosan for Gene Delivery
Loading
ชิปผสม Microfluidic และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหยด
Loading
ข้อมูลอ้างอิง
1.
Kozielski KL, Tzeng SY, Hurtado De Mendoza BA, Green JJ. 2014. Bioreducible Cationic Polymer-Based Nanoparticles for Efficient and Environmentally Triggered Cytoplasmic siRNA Delivery to Primary Human Brain Cancer Cells. ACS Nano. 8(4):3232-3241. https://doi.org/10.1021/nn500704t
2.
Feldmann DP, Xie Y, Jones SK, Yu D, Moszczynska A, Merkel OM. 2017. The impact of microfluidic mixing of triblock micelleplexes on in vitro $/$ in vivo gene silencing and intracellular trafficking. Nanotechnology. 28(22):224001. https://doi.org/10.1088/1361-6528/aa6d15
3.
Ali MS, Hooshmand N, El-Sayed M, Labouta HI. Microfluidics for Development of Lipid Nanoparticles: Paving the Way for Nucleic Acids to the Clinic. ACS Appl. Bio Mater.. https://doi.org/10.1021/acsabm.1c00732
4.
Merkel OM, Kissel T. 2014. Quo vadis polyplex?. Journal of Controlled Release. 190415-423. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2014.06.009
5.
Boas U, Christensen JB, Heegaard PMH. 2006. Dendrimers: design, synthesis and chemical properties. J. Mater. Chem.. 16(38):3785. https://doi.org/10.1039/b611813p
6.
Koh CG, Kang X, Xie Y, Fei Z, Guan J, Yu B, Zhang X, Lee LJ. 2009. Delivery of Polyethylenimine/DNA Complexes Assembled in a Microfluidics Device. Mol. Pharmaceutics. 6(5):1333-1342. https://doi.org/10.1021/mp900016q
7.
Ho Y, Chen HH, Leong KW, Wang T. 2009. The convergence of quantum-dot-mediated fluorescence resonance energy transfer and microfluidics for monitoring DNA polyplex self-assembly in real time. Nanotechnology. 20(9):095103. https://doi.org/10.1088/0957-4484/20/9/095103
8.
Wilson DR, Mosenia A, Suprenant MP, Upadhya R, Routkevitch D, Meyer RA, Quinones?Hinojosa A, Green JJ. 2017. Continuous microfluidic assembly of biodegradable poly(beta?amino ester)/DNA nanoparticles for enhanced gene delivery. J. Biomed. Mater. Res.. 105(6):1813-1825. https://doi.org/10.1002/jbm.a.36033
9.
Debus H, Beck-Broichsitter M, Kissel T. 2012. Optimized preparation of pDNA/poly(ethylene imine) polyplexes using a microfluidic system. Lab Chip. 12(14):2498. https://doi.org/10.1039/c2lc40176b
10.
Endres T, Zheng M, Beck-Broichsitter M, Samsonova O, Debus H, Kissel T. 2012. Optimising the self-assembly of siRNA loaded PEG-PCL-lPEI nano-carriers employing different preparation techniques. Journal of Controlled Release. 160(3):583-591. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2012.04.013
11.
Feldmann DP, Heyza J, Zimmermann CM, Patrick SM, Merkel OM. Nanoparticle-Mediated Gene Silencing for Sensitization of Lung Cancer to Cisplatin Therapy. Molecules. 25(8):1994. https://doi.org/10.3390/molecules25081994
12.
Kulkarni A, VerHeul R, DeFrees K, Collins CJ, Schuldt RA, Vlahu A, Thompson DH. 2013. Microfluidic assembly of cationic-?-cyclodextrin:hyaluronic acid-adamantane host:guest pDNA nanoparticles. Biomater. Sci.. 1(10):1029. https://doi.org/10.1039/c3bm00189j
13.
Kly S, Andrew LJ, Moloney EG, Huang Y, Wulff JE, Moffitt MG. 2021. Hierarchical Self-Assembly Route to ?Polyplex-in-Hydrophobic-Core? Micelles for Gene Delivery. Chem. Mater.. 33(17):6860-6875. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c01695
14.
Chemtrix Labtrix - Flow Chemistry Method Development. . [Internet]. Available from: https://siteassets.pagecloud.com/proteaf/downloads/Brochure_Labrix-ID-0b4b0a25-f2ab-4c40-8637-1ec275be4897.pdf
15.
Kasper JC, Schaffert D, Ogris M, Wagner E, Friess W. 2011. The establishment of an up-scaled micro-mixer method allows the standardized and reproducible preparation of well-defined plasmid/LPEI polyplexes. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. 77(1):182-185. https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2010.11.012
16.
Agnoletti M, Bohr A, Thanki K, Wan F, Zeng X, Boetker JP, Yang M, Foged C. 2017. Inhalable siRNA-loaded nano-embedded microparticles engineered using microfluidics and spray drying. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. 1209-21. https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2017.08.001
17.
Ho Y, Grigsby CL, Zhao F, Leong KW. 2011. Tuning Physical Properties of Nanocomplexes through Microfluidics-Assisted Confinement. Nano Lett.. 11(5):2178-2182. https://doi.org/10.1021/nl200862n
18.
Grigsby CL, Ho Y, Lin C, Engbersen JFJ, Leong KW. 2013. Microfluidic Preparation of Polymer-Nucleic Acid Nanocomplexes Improves Nonviral Gene Transfer. Sci Rep. 3(1): https://doi.org/10.1038/srep03155
19.
Yang S, Yao H, Zhang D, Li WJ, Kung H, Chen S. 2015. Droplet-based dielectrophoresis device for on-chip nanomedicine fabrication and improved gene delivery efficiency. Microfluid Nanofluid. 19(1):235-243. https://doi.org/10.1007/s10404-015-1560-x