MilliporeSigma
Get up to 22% off for Pi Day until 3/26.Save Now
BDPH9BCDA653
Bide Pharmatech
Pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one
Sinónimos:
pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H5O1N3
Número CAS:
Peso molecular:
147.14
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H5N3O/c11-7-5-2-1-3-8-6(5)9-4-10-7/h1-4H,(H,8,9,10,11)
Inchi Key
XKEBMWRWBWRQAO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to beige to brown powder or crystals
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)