MilliporeSigma
CH4072942296
ChemBridge Corporation
4-[(2-fluoro-5-methylphenyl)amino]-4-oxobutanoic acid
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
225.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Iupac Name
4-(2-fluoro-5-methylanilino)-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12FNO3/c1-7-2-3-8(12)9(6-7)13-10(14)4-5-11(15)16/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CHWRAGGSWHBHFW-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9055446
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9055446_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)