MilliporeSigma
COM448622820
Combi-Blocks, Inc.
5-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methoxypyridine
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
271.21
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Iupac Name
5-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C13H9F4NO/c1-19-12-5-3-9(7-18-12)8-2-4-11(14)10(6-8)13(15,16)17/h2-7H,1H3
InChI key
FHIODCIAGGZQPW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0635
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0635
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)