Saltar a
COMH93D65B4E
Combi-Blocks, Inc.
Methylcobalamin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
$29.90
5 g
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
$143.00
25 g
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
$624.00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C63H91O14N13P1Co1
Número CAS:
Peso molecular:
1344.4
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: OR-7120-1G
$29.90
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C62H90N13O14P.CH3.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);1H3;/q;;+2/p-2/t31?,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
Inchi Key
JEWJRMKHSMTXPP-WYVZQNDMSA-L
Purity
98%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)