Saltar al contenido
MilliporeSigma

ENAH93E7402F

Enamine

(2E)-N-(2-hydroxyphenyl)-3-phenylprop-2-enamide

Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización

Seleccione un Tamaño


Acerca de este artículo

Número CAS:
Peso molecular:
239.27
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle

Iupac Name

(2E)-N-(2-hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propenamide

Inchi Code

1S/C15H13NO2/c17-14-9-5-4-8-13(14)16-15(18)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-11,17H,(H,16,18)/b11-10+

InChI key

CYJJBQPBDGQQFZ-ZHACJKMWSA-N

storage temp.

RT

Purity

95

Country of Origin

UA

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

powder

Product Link

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21696719

pictograms

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

MSDS

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21696719


Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico