MilliporeSigma
EHU005331
MISSION® esiRNA
targeting human TP53RK
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGATCTCACCACCTCCAACATGCTCCTGAAACCCCCCCTGGAACAGCTGAACATTGTGCTCATAGACTTTGGGCTGAGTTTCATTTCAGCACTTCCAGAGGATAAGGGAGTAGACCTCTATGTCCTGGAGAAGGCCTTCCTCAGTACCCATCCCAACACTGAAACTGTGTTTGAAGCCTTTCTGAAGAGCTACTCCACCTCCTCCAAAAAGGCCAGGCCAGTGCTAAAAAAATTAGATGAAGTGCGCCTGAGAGGAAGAAAGAGGTCCATGGTTGGGTAGAAGAATGTGTATGACAACCACACACAGTGAAGCTCTTTTTTCAAAGTAAATTTGAAGAAATGCTACAAGTATGAGATGAGATCTAAGTAAAGGTGTTAAGATATTTTTAAGTGGTATGTGATCGTGTCATTATCATCTGCACTTCACTCAAGAGCTTACTATGTGTCTAAGTCATGTTCTAGGCAGAATTGGGTATTTAAAGTAAATTGAGGACAGGCTTCTCCCAGATTGTGACATGTATATCTCAGATACATGGGTGTGGCATTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TP53RK(112858)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)