Nombre del producto
2,2′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl solution 10 μg/mL in isooctane, analytical standard
Número de producto
36904
Marca de producto
sial
Número CAS
35065-27-1
Peso molecular
360.88
Ensayo | Especificación |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| CONCENTRATION COMP1 | ~ 10 ug/ml |
| SOLVENT | ISOOCTANE |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 95.0 % |
| IDENTIFICATION (GC-MS) | IDENTITY CORRESPONDS |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.3894 - 1.3934 |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |