Nombre del producto
Cadaverine purum, ≥97.0% (GC)
Número de producto
33211
Marca de producto
sigma
Número CAS
462-94-2
Peso molecular
102.18
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)Colorless to Very Faint Yellow
APPEARANCE (FORM)Liquid
COLOR (IN APHA)≤ 50 APHA
TITRATION (T) HCL 1M97.0 - 103.0 %
CONTENT OF CARBONATE (T)≤ 0.2 %
PURITY (GC AREA %)≥ 97.0 %
REFRACTIVE INDEX N20/D1.457 - 1.459
WATER≤ 1.5 %
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
RECOMMENDED RETEST PERIOD48 MONTHS