Điện tử sinh học
Điện tử sinh học là một lĩnh vực đa ngành tích hợp sinh học và điện tử để điều trị chăm sóc sức khỏe chẩn đoán và điều trị. Các hoạt động điều hòa của hệ thần kinh có thể được theo dõi và kiểm soát bằng các công nghệ điện tử sinh học ảnh hưởng đến các quá trình phân tử cụ thể trong tín hiệu thần kinh. Y học điện tử sinh học quản lý một phổ rộng các bệnh và khuyết tật, chẳng hạn như mù, bệnh tim mạch, tiểu đường, viêm và thoái hóa thần kinh, và liệt.
Featued Categories
Một đề nghị toàn diện về vật liệu nano carbon từ fullerene, đến ống nano carbon, graphene, chấm lượng tử carbon và kim cương nano để hỗ trợ nghiên cứu và phát triển của bạn trong lưu trữ năng lượng, điện tử hiệu suất cao, vật liệu tổng hợp thông minh và liệu pháp nano mới.
Chúng tôi cung cấp một loạt các vật liệu silicon với trọng lượng phân tử khác nhau, thay thế hóa học và nhóm đầu cuối để sử dụng trong in thạch bản mềm, sửa đổi bề mặt, công thức mực, đóng gói điện tử, quản lý nhiệt, và ứng dụng y sinh.
Chúng tôi cung cấp một danh mục toàn diện các vật liệu tự lắp ráp và in nano để điều chỉnh bề mặt mục tiêu hiệu quả và chuyển chính xác các mẫu vi mô và nanopatterns để cho phép các vi điện tử và nano hiệu suất cao.
Chiếu sáng nghiên cứu của bạn với danh mục vật liệu quang học và quang học toàn diện của chúng tôi, bao gồm laser, hồng ngoại, cận hồng ngoại, phát quang hóa học, thuốc nhuộm quang sắc, nhiệt sắc, phthalocyanine và porphyrin, cũng như phát quang, quang học phi tuyến tính (NLO) và vật liệu dẫn sóng.
Các thiết bị điện tử sinh học hoạt động bằng cách kích thích, điều chỉnh hoặc thậm chí chặn các tín hiệu liên lạc điện tử cụ thể giữa não và các chức năng cơ thể để điều trị y tế cá nhân. Các thiết bị điện tử sinh học phổ biến bao gồm máy tạo nhịp tim điều chỉnh nhịp tim và bộ phận giả robot mô phỏng chuyển động của con người. Cảm biến sinh học, chẳng hạn như theo dõi đường huyết, phát hiện enzyme, mầm bệnh hoặc các chất độc hại. Các thiết bị điện tử sinh học đeo được có khả năng theo dõi các dấu hiệu sinh học, phát hiện dấu ấn sinh học, hoặc thu hoạch năng lượng biểu bì. Các thiết bị cấy điện tử sinh học hiện đại có thể được cấp điện không cần dây điện hoặc pin, và có tính xâm lấn tối thiểu, có thể nuốt được và có thể tái phát hoàn toàn tùy thuộc vào ứng dụng.
Những đổi mới trong thiết kế vật liệu và cấu hình thiết bị đã cải thiện đáng kể độ nhạy và khả năng tương thích sinh học của điện tử sinh học. Các vật liệu mềm, nhẹ và siêu mỏng, như ống nano carbon, graphene và các 2D vật liệu nano khác, polyme dẫn điện, hạt nano vàng và chấm lượng tử, rất phù hợp cho các ứng dụng điện tử sinh học do tính dẫn điện, tính linh hoạt và kích thước thu nhỏ tuyệt vời của chúng.
Để biết thêm thông tin, hãy đọc vấn đề vật liệu của chúng tôi ™ Chuyên về điện tử sinh học.
Truy cập phần tìm kiếm tài liệu của chúng tôi để tìm bảng dữ liệu, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật.
Bài viết liên quan
- Giáo sư Aran thảo luận về các vật liệu dựa trên đồ thị kỹ thuật thông qua chức năng hóa cẩn thận, cho phép các ứng dụng đa dạng.
- Các giáo sư tóm tắt gần đây 2D tiến bộ tổng hợp vật liệu và ứng dụng cảm biến sinh học trong các lĩnh vực khác nhau.
- Phương pháp CoMoCAT® của quá trình tổng hợp ống nano carbon một lớp (SWNT) mang lại SWNTs độ tinh khiết cao với các chiralities cụ thể và phân phối hẹp đường kính ống.
- Kỹ thuật CoMoCAT ® cải thiện ống nano carbon nhiều lớp, được áp dụng trong pin, bộ lọc nước và vật liệu tổng hợp polymer dẫn điện.
- Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
- Xem tất cả (39)