Merck
Trang chủVi điện tử & Điện tử nano Ống nano cacbon một lớp CoMoCAT ®
Ống nano cacbon một lớp CoMoCAT ®
Ricardo Prada Silvy, Yongqiang Tan, Philip Wallis
SouthWest NanoTechnologies
Ống nano cacbon một lớp: Những tiến bộ gần đây, sản xuất, xác định đặc điểm và ứng dụng
Cấu trúc của ống nano carbon
Thuộc tính độc đáo của SWNTs
thách thức của SWNTs
Tổng hợp SWNTs
Đặc điểm của SWNTs Đặc điểm của SWNTs và Thông số đảm bảo chất lượng
Ứng dụng của SWNTs Kết luận Các
thương hiệu liên quan đến Sản phẩm
tham khảo
Giới thiệu
Ống nano cacbon là vật liệu có đặc tính đáng chú ý, tìm thấy tiện ích trong một loạt các ứng dụng mới và nâng cao trong điện tử in, cảm biến, màn hình linh hoạt, đọc sách điện tử, điều trị y tế, lưu trữ năng lượng và hơn thế nữa. Kể từ khi phát hiện của họ vào năm 1991 bởi Ijima, SWNTs đã kích thích rất nhiều hoạt động trong cả cộng đồng nghiên cứu toàn cầu và ngành công nghiệp, và đã truyền cảm hứng cho nhiều đầu tư vào các phương pháp sản xuất, đặc điểm và phát triển ứng dụng. Ở đây chúng tôi mô tả ngắn gọn về bản chất khí hóa học và đặc điểm của ống nano carbon một bức tường (SWNTs) và tình trạng thương mại hóa của chúng. Ống nano carbon nhiều lớp tường (MWNTs) được thảo luận riêng trong Spotlight MWNT của chúng tôi.
Cấu trúc của ống nano cacbon 
SWNTs là một dạng thù hình của s phybridized carbon tương tự như fullerenes. Cấu trúc có thể được coi là một ống hình trụ bao gồm các vòng carbon 6 thành phần, như trong than chì. Các ống hình trụ có thể có một hoặc cả hai đầu được bao bọc bởi một bán cầu của cấu trúc buckyball hoặc fullerene.
Một sự hiểu biết về cấu trúc SWNT đòi hỏi sự quen thuộc với khái niệm về tính chirality ống nano, vì tính chirality của SWNT quy định nhiều tính chất của nó. Bản đồ bất đối xứng, được minh họa trong Hình 1, đã được phát triển như một công cụ để hiểu tính bất đối xứng và ý nghĩa của nó.
Một đồ họa hiển thị một bản đồ chirality hiển thị các loại SWNTs khác nhau có thể được hình thành. Các thuộc tính được điều chỉnh theo cách thức chúng được cuộn như thể hiện trong tập hợp. SWNT sẽ là kim loại trong cấu hình ghế bành, hoặc khi m-n là bội số của 3.
Hình 1.Một bản đồ chirality hiển thị các loại SWNTs khác nhau có thể được hình thành. Các thuộc tính được điều chỉnh theo cách thức chúng được cuộn như thể hiện trong tập hợp. SWNT sẽ là kim loại trong cấu hình ghế bành, hoặc khi m-n là bội số của 3.
Một SWNT có thể được hình dung như một tấm graphene một nguyên tử dày cuộn thành một ống (lồng trong Hình 1). Tính bất đối xứng mô tả cả hướng và đường kính mà tấm được cuộn.  Mỗi SWNT trên ánh xạ đối xứng được xác định bởi hai số nguyên, (n,m). Tính chirality xác định nhiều tính chất của SWNT riêng lẻ. Ví dụ, SWNT hiển thị trên bản đồ chirality màu xanh là kim loại trong tự nhiên. Đây là các ống trong đó n = m (ghế bành) hoặc n - m = 3i, (trong đó i là bất kỳ số nguyên nào). Những cái được mô tả bằng màu vàng là bán dẫn, hiển thị các khoảng trống băng khác nhau tùy thuộc vào chiều dài của vector chirus.
Thuộc tính Duy nhất của SWNT
Cơ khí: Các SWNTs riêng lẻ mạnh hơn đáng kể so với thép. Các giá trị tính toán cho độ bền kéo của SWNT lớn hơn thép ~ 100 lần ở trọng lượng 1/16th. Giá trị đo cao nhất là xấp xỉ một nửa cường độ lý thuyết dự đoán, sự khác biệt có thể là do lỗi trong cấu trúc.
Điện: Các SWNTs riêng lẻ có khả năng mang dòng điện là 10 9amp.cm-2, cao hơn so với đồng hoặc vàng, và các loài bán dẫn thể hiện tính di động của electron cao hơn so với silic.
Quang học: SWNTs có sự hấp thụ quang học và phản ứng huỳnh quang riêng biệt, với mỗi chirality thể hiện sự hấp thụ đặc trưng và quang phổ huỳnh quang của riêng nó.
Nhiệt: Nhiệt độ phòng dẫn nhiệt của một ống nano có thể tương đương với kim cương hoặc than chì trong mặt phẳng, thường được cho là hiển thị độ dẫn nhiệt đo được cao nhất của bất kỳ vật liệu nào đã biết ở nhiệt độ vừa phải.
Những thách thức của SWNTs
Các rào cản kỹ thuật trong các lĩnh vực tinh khiết, chọn lọc và phân tán cho đến nay đã hạn chế việc áp dụng rộng rãi của SWNTs. Tuy nhiên, nhiều tiến bộ gần đây đã được thực hiện để giải quyết từng trở ngại này.
Purity: Các quy trình sản xuất khác nhau được sử dụng trong sản xuất SWNTs dẫn đến các sản phẩm bị ô nhiễm ở các mức độ khác nhau với chất xúc tác dư và các dạng carbon khác.  Đối với nhiều ứng dụng, cần phải lọc thêm các chất gây ô nhiễm này để cung cấp sản phẩm có độ tinh khiết đủ. Gần đây hơn, các phương pháp tổng hợp giảm thiểu tạp chất 'giả thuyết' đã trở nên có sẵn trên thị trường.
Tính chọn lọc: Như đã mô tả ở trên, SWNTs là hỗn hợp của các ống có các chiralities khác nhau, một số trong đó dẫn điện và một số là bán dẫn. Rất mong muốn cho nhiều ứng dụng để cô lập các loại ống với nhau, chẳng hạn như kim loại từ bán dẫn và đối với một số ứng dụng, ống có tính chirality riêng lẻ được xác định rõ. Các phương pháp quy mô phòng thí nghiệm để đạt được mức độ chọn lọc rất cao đã được báo cáo, và những nỗ lực để phát triển các quá trình tách có thể mở rộng là trái cây.  Các quy trình sản xuất như quá trình CVD xúc tác CoMoCAT ® đã được chứng minh là cung cấp một mức độ chọn lọc cao đối với một số chiralities nhất định trong SWNTs khi được tổng hợp, làm cho năng suất của các quá trình tinh chế thứ cấp cao hơn đáng kể hoặc thậm chí không cần thiết.
Độ sắc nét: SWNTs có thể khó phân tán, một phần vì xu hướng nổi tiếng của chúng để tạo thành dây thừng hoặc bó do sức hút của Van der Waals giữa các ống. Tuy nhiên, chúng có thể được phân tán trong dung dịch nước với sự hỗ trợ của các chất hoạt động bề mặt thích hợp dưới dạng bó nhỏ hoặc dưới dạng ống riêng lẻ, hoặc ở nồng độ thấp với chức năng thích hợp. Tẩy tế bào  chết các bó có thể đạt được bằng cách phát sóng âm các dung dịch nước của SWNTs với sự hiện diện của các phân tử hoạt động bề mặt như DNA, natri deoxycholate và natri cholate. Để định lượng mức độ tẩy tế bào chết ống nano thu được trong một phân tán nhất định, TAN và Resasco đã xác định khái niệm tỷ lệ cộng hưởng từ phổ hấp thụ quang học. Khu vực của dải cộng hưởng chia cho khu vực của nền không cộng hưởng theo tỷ lệ này cho phép dễ dàng so sánh các kết quả độc lập với sự hấp thụ tuyệt đối.  Phân tán sau đó có thể được xếp hạng về hiệu quả của chúng bằng tham số này.
Ngoài ra, sự phân tán của SWNTs trong nhựa và nhựa nhiệt dẻo bị hạn chế bởi sự tích tụ đáng kể về độ nhớt gây ra bởi sự vướng víu của các bó SWNTs. Các phương pháp độc quyền khác nhau tồn tại để phá vỡ vấn đề này, và các hình thức lai mới của SWNTs đang được phát triển để giải quyết vấn đề này.
Tổng hợp SWNTs
Các phương pháp khác nhau đã được sử dụng trong sản xuất SWNTs. Các quy trình này bao gồm cắt mô laser, hồ quang carbon và CVD, liên quan đến chất xúc tác khí như trong quy trình HIPCO ® hoặc sử dụng chất xúc tác được hỗ trợ như trong quy trình CoMoCAT ®. Quá trình cắt bỏ laser được sử dụng chủ yếu cho các vật liệu nghiên cứu. Quá trình hồ quang carbon tạo ra các ống dài có đường kính trong khoảng từ 1,4 đến 2,0nm, nhưng vật liệu hồ quang carbon có một lượng lớn tạp chất và đối với hầu hết các ứng dụng sẽ đòi hỏi phải tinh chế rộng rãi. Các quy trình CVD cung cấp cách tiếp cận tốt nhất để sản xuất số lượng SWNTs lớn hơn, có lẽ quy trình có thể mở rộng nhất là quy trình CoMoCAT ® sử dụng lò phản ứng dạng lỏng tương tự như lò phản ứng được sử dụng trong lọc dầu mỏ, mặc dù, hiện tại ở quy mô nhỏ hơn nhiều. Cách tiếp cận xúc tác được hỗ trợ cũng cung cấp khả năng độc đáo để cung cấp một mức độ kiểm soát chirality đáng kể trong quá trình tổng hợp.
Đặc điểm của SWNTs và Thông số đảm bảo chất lượng
Như đã thảo luận ở trên, các tính chất của ống nano carbon thay đổi theo tính chirality SWNT riêng lẻ. Vì tại thời điểm này, tất cả SWNTs được sản xuất như một hỗn hợp của các chiralities, các tính chất của vật liệu sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ của các chiralities hiện diện. Nhiều kỹ thuật phân tích đã được triển khai để xác định cấu trúc của vật liệu SWNT. Những kỹ thuật này bao gồm từ các kỹ thuật quan sát như SEM, TEM, AFM và STM đến các kỹ thuật quang phổ như UV-Vis-NIR, phát quang (PL) và Raman. Ngoài những phương pháp này, nhiễu xạ tia X đã được Miyata et al. sử dụng Để xác nhận các chỉ định chirality trong phổ quang học của SWNTs. Phân tích nhiệt trọng lực (TGA) đã được sử dụng rộng rãi để xác định sự khởi đầu của quá trình oxy hóa, tốc độ oxy hóa tối đa và khối lượng chất xúc tác được giữ lại trong sản phẩm. Trong một số trường hợp, có thể đạt được ước tính hợp lý về độ tinh khiết từ đường cong TGA.
TEM và SEM đã được sử dụng rộng rãi để đánh giá độ tinh khiết của SWNT. Tuy nhiên, những điều này không đáng tin cậy cho bất kỳ ước tính định lượng về độ tinh khiết. Một hình ảnh TEM hoặc SEM điển hình sử dụng ~ 1pg của vật liệu trên một diện tích từ 1 đến 4 μm 2and, do đó sẽ phân tích nhiều vi đồ thị được chụp ngẫu nhiên trong toàn bộ mẫu vĩ mô để có được bất kỳ kết quả có ý nghĩa nào về độ tinh khiết tổng thể. Hơn nữa, không có thuật toán phù hợp để xác định khách quan tỷ lệ tương đối của các loài khác nhau được thấy trong vật liệu SWNT không được tinh chế điển hình. Do đó, trong khi TEM và SEM có thể cung cấp thông tin tốt về cấu trúc của sản phẩm, chúng phải được sử dụng thận trọng và chỉ được coi là chỉ báo định tính về độ tinh khiết.
Có ba kỹ thuật tương đối đơn giản và phổ biến có sẵn có thể được sử dụng kết hợp để đảm bảo rằng SWNTs chất lượng cao ổn định được sản xuất. Vì mục đích đảm bảo chất lượng, Raman Spectrum có thể được sử dụng như một dấu vân tay thuần khiết thô. TGA cung cấp một thước đo chất xúc tác còn lại và, như sẽ được thảo luận thêm dưới đây, một thước đo hợp lý của nội dung SWNTs. Các phép đo hấp thụ quang học trong vùng UV-Vis-NIR có thể được sử dụng để đảm bảo kiểm soát tính bất đối xứng nhất quán.
Raman spectroscopy
Phân tích bằng quang phổ Raman đã được sử dụng rộng rãi để xác định cả sự kết hợp chi tiết của các chiralities hiện diện trong tài liệu SWNTs và để đánh giá độ tinh khiết. Có ba lĩnh vực quan tâm chính của phổ Raman cho SWNTs. Chế độ thở xuyên tâm (RBM) từ khoảng 120 đến 300 cm- 1is chỉ có ở SWNTs và có thể được sử dụng để xác định đường kính ống từ phương trình:
Công thức dùng để xác định đường kính ống
Trong đó, d là đường kính của SWNT bằng NM và ν là số sóng bằng cm-1.
Điều quan trọng cần lưu ý là để có được một bức tranh hoàn chỉnh về các chiralities, một số laser có tần số kích thích khác nhau phải được sử dụng. Sử dụng laser biến đổi liên tục để kích thích SWNTs, Jorio và cộng sự Đã lập bản đồ cấu trúc chirus của SWeNT® SG65 (Sản phẩm số 704148).
Có hai ban nhạc bổ sung được nhìn thấy trong quang phổ Raman của SWNTs: dải D ở ~ 1350 cm- 1is biểu thị carbon rối loạn, ống multiwall và graphite vi tinh thể, và dải G ở 1500 đến 1586 cm- 1is là kết quả của chế độ kéo giãn tiếp tuyến từ vật liệu giống như nho. Tỷ lệ chiều cao của dải G so với dải D đã được sử dụng rộng rãi như một thước đo độ tinh khiết của SWNTs. Tuy nhiên, cần phải thận trọng khi đo tỷ lệ này vì dải G là dải cộng hưởng và do đó mạnh hơn nhiều so với dải D. Có lẽ tốt nhất là nói rằng tỷ lệ G:D cao là điều kiện cần thiết cho SWNTs độ tinh khiết cao, nhưng nó là một sự đảm bảo không đủ về độ tinh khiết vì các phương pháp khác phải được sử dụng kết hợp với tham số này. Ví dụ, các dạng carbon địa lý khác có thể góp phần vào băng G mạnh.
Phổ ramen của SWeNT® SG65i SWNT
Hình 2.Phổ ramen của SWeNT ® SG65i SWNT (Sản phẩm số 773735)
Tỷ lệ Raman G:D, với các chú ý được liệt kê ở trên có thể được sử dụng như một thước đo độ tinh khiết đầu tiên. Phổ Raman điển hình cho SWeNT® SG65i (Số sản phẩm 773735) được hiển thị trong Hình 2.
Optical Absorption
Các phép đo hấp thụ quang học (OA) trong vùng UV-Vis-NIR cho thấy các đỉnh đặc trưng của từng loài (n,m) được đặt chồng lên nền π-plasmon. Ví dụ, (6,5) loài hấp thụ ở 566 và 976 nm và đáp ứng huỳnh quang ở 983 nm. A (7, 6) hấp thụ ở 645 và 1024 nm và huỳnh quang đáp ứng ở 1030 nm. Những đỉnh riêng lẻ này đã được sử dụng như một cơ sở để ước tính độ tinh khiết của SWNTs. Nair và cộng sự đã phát triển một phương pháp để tính toán đường cơ sở cho phổ, sau đó tính toán chiều cao đỉnh và diện tích cho từng loài (n,m). Để đơn giản, chúng ta thường biến đổi phổ OA đo được thành miền năng lượng, trong đó nền trở thành tuyến tính trong khu vực quan tâm cho đặc điểm SWNT. Hình  3shows Phổ OA điển hình cho vật liệu SWeNT ® SG65i. Hình minh họa cho thấy phổ ở dạng thông thường hơn với sự hấp thụ được vẽ dưới dạng hàm của bước sóng. Các phép đo chiều cao của đỉnh mạnh nhất (P2B) và tích hợp tín hiệu tổng thể (S2B) có thể được sử dụng để đảm bảo sản phẩm nhất quán. Chúng tôi chủ yếu sử dụng P2B làm tham số điều khiển cho SWeNT® SG65i (Product Nos. 773735) và SG76 (704121) ống nano trong đó một loại ống cụ thể chiếm ưu thế. P2B được định nghĩa là chiều cao của đỉnh cao nhất trong phổ từ 350 đến 1.350 nm chia cho nền ở bước sóng đó.
P2B= Chiều cao của (6,5) hoặc (7,6)
             Độ cao đỉnh tín hiệu của Đỉnh Nền
Phổ hấp thụ quang học trong vùng UV-Vis-NIR của SWeNT® SG65i
Hình 3.Phổ hấp thụ quang học trong vùng UV-Vis-NIR của SWeNT® SG65i (Số sản phẩm 773735)
Cần lưu ý rằng phương pháp OA như được mô tả ở đây sử dụng phổ OA được đo sau khi phân tán và ly tâm mẫu SWNTs. Nó được sử dụng như một thước đo kiểm soát chirality thay vì độ tinh khiết tổng thể. Đo độ hấp thụ ở một bước sóng cụ thể trước và sau khi ly tâm cho phép đo độ phân tán của SWNTs.
Phân tích đo nhiệt (TGA)
Một đường cong TGA điển hình cho SG65i SWNTs được hiển thị trong Hình 4. TGA is used to assess the purity of the material. Các thông số chất lượng chính được xác định từ phân tích TGA là khối lượng còn lại ở 625 °C. Đây là thước đo của các kim loại xúc tác dư (hiện bị oxy hóa) được giữ lại trong vật liệu. Một đỉnh thứ hai trong đường cong dẫn xuất đã được quy cho sự hiện diện của các dạng cacbon địa lý khác bị oxy hóa ở nhiệt độ cao hơn SWNT. Với những cải tiến trong cả sản xuất xúc tác và tổng hợp SWNT các dạng carbon khác đã được giảm xuống mức thấp đến mức chúng không còn có thể đo được bởi TGA. Khối lượng còn lại được biểu thị dưới dạng phần trăm được chuẩn hóa cho việc giảm cân ở 200 °C.
Khối lượng dư = Mất trọng lượng ở 625 °C
                               Mất trọng lượng ban đầu
Phân tích nhiệt trọng lực của SWeNT® SG65i
Hình 4.Phân tích nhiệt trọng lực của SWeNT® SG65i (Sản phẩm số 773735)
Kết hợp lại, ba phương pháp này đưa ra một thước đo tốt về độ tinh khiết và tính nhất quán của SWNTs. Tuy nhiên, khi các ứng dụng SWNT được phát triển hơn nữa, kiểm tra chức năng, chẳng hạn như các phép đo độ dẫn điện, sẽ cần thiết để liên kết dữ liệu độ tinh khiết với hiệu suất SWNTs.
Ứng dụng của SWNTs
Nhiều tính chất độc đáo của SWNTs đã dẫn đến nghiên cứu mở rộng để phát triển việc sử dụng nó trong một loạt các ứng dụng. Bản chất dẫn điện cao và diện tích bề mặt rộng của chúng được sử dụng để chuẩn bị màng và composit polyme dẫn điện, pin ion lithium cải tiến và siêu tụ điện. Tính chất quang học cho phép sử dụng chúng như điện cực trong màn hình, pin mặt trời và công nghệ chiếu sáng trạng thái rắn mới nổi. Bản chất bán dẫn của một số loài SWNTs cho phép chúng thích nghi với các thiết bị logic, các yếu tố bộ nhớ không biến động, cảm biến và thẻ bảo mật.
Hầu hết các phương pháp sản xuất CNT đều sản xuất một sản phẩm phân tán đa cực cao - một loạt các đường kính và chiralities, thỏa hiệp các tính chất quang học, điện và hóa học. Nhiều phương pháp tổng hợp SWNTs tạo ra một lượng đáng kể các dạng oxit carbon và kim loại và kim loại khác, trong phần lớn các trường hợp cần được loại bỏ bằng cách sử dụng chế biến thứ cấp đắt tiền. Các phương pháp tách chirus, sau tổng hợp, rất đắt và có năng suất thấp, bắt đầu với các vật liệu thường chứa khoảng 66% các loại bán dẫn và 33% các loại kim loại. Chi phí sản xuất cao và năng lực hạn chế do những điều trên đã làm giảm sự chấp nhận của thị trường.
Tuy nhiên, những phát triển gần đây của Southwest Nanotechnologies (SWeNT®) đã giải quyết thành công từng vấn đề này bằng một sản phẩm mới gọi là SG65i (Product No. 773735). SG65i thể hiện sự cải thiện hơn SG65, tài liệu là tài liệu đầu tiên cho tài liệu tham khảo tiêu chuẩn của NIST (Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia), và cho đến gần đây là lựa chọn bất đối xứng nhất của các vật liệu có sẵn khi được tổng hợp. Một so sánh của hai vật liệu ở đây là 
Bảng 1.
Cả hai vật liệu đều được sản xuất bằng cách sử dụng quy trình tổng hợp CoMoCAT ® được cấp bằng sáng chế, nổi tiếng là có chọn lọc nhiều hơn cho tính bất đối xứng và đường kính so với các phương pháp thay thế. Cải tiến đáng kể của hệ thống xúc tác trong năm SG65i đã cải thiện hơn nữa tính chọn lọc. Những tính chất nâng cao này đang cho phép tăng tốc phát triển các thiết bị bán dẫn in, đáng chú ý là bóng bán dẫn màng mỏng (TFT). TFT yêu cầu SWNT bán dẫn cao để đạt được tỷ lệ bật/tắt và tính di động cần thiết với chi phí thấp cần thiết để chấp nhận rộng rãi OLED TV. SG65i sẽ cho phép sản lượng cao của 99% + vật liệu bán dẫn cần thiết, trong khi các SWNTS thương mại khác thường chỉ có 'tự nhiên của các loại bán dẫn, 67%. Nhưng bắt đầu với nồng độ ban đầu thấp của các loài bán dẫn và sự phân bố rộng các đường kính và chiralities, chi phí sản xuất của các vật liệu như vậy có thể bị cấm cho các ứng dụng thương mại. Với nồng độ SWNTs bán dẫn ≥ 95%, nhiệm vụ tinh chế đến mức yêu cầu được đơn giản hóa nhiều.
Hiệu suất này, và mức độ linh hoạt cao và 'khả năng di chuyển' vốn có của lớp phủ SWNT cũng sẽ cho phép chất bán dẫn in ấn, linh hoạt cho các thiết bị điện tử linh hoạt, một loạt các ứng dụng từ lâu đã theo đuổi nhưng chưa phải là một thực tế thương mại.
Một lĩnh vực ứng dụng thú vị khác cho SWNTs, và đặc biệt là đối với SWeNT®, là trong đấu trường y tế, có lẽ đáng chú ý nhất là trong điều trị ung thư. Một số dự án nghiên cứu đầy hứa hẹn đang được tiến hành phụ thuộc vào nồng độ cao của ống (6,5) chirality, hoặc các loài đường kính nhỏ tương tự khác. Những dự án này tận dụng các đặc tính quang học độc đáo của các ống có tính chirality này - khi được chiếu xạ bằng ánh sáng trong vùng cận hồng ngoại (NIR), những đèn SWNT huỳnh quang trong hồng ngoại, dẫn đến khả năng làm nóng mô bên trong trong khu vực ung thư bằng cách chiếu xạ SWNT được đặt trong khu vực mô ác tính. Trong trường hợp này, nồng độ cao (6,5) SWNT trong năm SG65i được dự kiến sẽ làm cho việc chuẩn bị vật liệu thực tế hơn nhiều.
Đối với màng dẫn điện trong suốt (TCFs), SWNT bắt đầu được thông qua để thay thế cho ITO và polyme dẫn điện như PEDOT:PSS (Product Nos. 76864 2and 739316). Nhiều ứng dụng của TCFs có tính chất quang điện ngoài phạm vi lớp phủ dựa trên SWNT hiện tại, nhưng một loạt các ứng dụng đều nằm trong 'cửa sổ' của khả năng SWNT. Trong những trường hợp này, hạn chế là sự tự tin của khách hàng đối với sự sẵn có của một sản phẩm đủ nhất quán, một phương pháp sản xuất có thể mở rộng để hỗ trợ các ứng dụng mới nổi và một sản phẩm cung cấp hiệu suất quang điện tốt. Để đáp ứng các yêu cầu này, SWeNT® đã phát triển loại dẫn điện CG300 (Sản phẩm số 775533), do CoMoCAT® tạo ra, được công nhận rộng rãi về khả năng mở rộng và sản phẩm nhất quán mà công ty sản xuất, với các đặc tính được thiết kế riêng, đặc biệt phù hợp để đưa vào các loại mực cần thiết cho việc in ấn và phủ.
Kết luận
Mặc dù ban đầu hào hứng về các vật liệu SWNTs và số lượng nghiên cứu phi thường lấy cảm hứng từ khám phá của họ, cho đến nay việc khai thác thương mại công nghệ đã bị hạn chế. Tuy nhiên, động lượng hiện đang được xây dựng, được thúc đẩy bởi sự tiến bộ đáng kể gần đây trong một số lĩnh vực cơ bản. Chúng ta có thể mong đợi sẽ thấy sự mở rộng mạnh mẽ của các ứng dụng khi các rào cản hiện đang được khắc phục.
Dưới đây là các SWNTs có độ tinh khiết cao CoMoCAT ® được sản xuất bởi công nghệ nano tây nam (SWeNT® ), Inc. và có sẵn với số lượng nghiên cứu độc quyền từ Sigma-Aldrich Materials Science.
Loading
Thương hiệu
SweN tand CoMoCAT là các thương hiệu đã đăng ký của Southwest Nanotechnologies, Inc.
Tài liệu tham khảo
1.
Iijima S. 1991. Helical microtubules of graphitic carbon. Nature. 354(6348):56-58. https://doi.org/10.1038/354056a0
2.
Arnold MS, Green AA, Hulvat JF, Stupp SI, Hersam MC. 2006. Sorting carbon nanotubes by electronic structure using density differentiation. Nature Nanotech. 1(1):60-65. https://doi.org/10.1038/nnano.2006.52
3.
Tan Y, Resasco DE. 2005. Dispersion of Single-Walled Carbon Nanotubes of Narrow Diameter Distribution. J. Phys. Chem. B. 109(30):14454-14460. https://doi.org/10.1021/jp052217r
4.
MEO M, ROSSI M. 2006. Prediction of Young?s modulus of single wall carbon nanotubes by molecular-mechanics based finite element modelling. Composites Science and Technology. 66(11-12):1597-1605. https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2005.11.015
5.
Tans SJ, Devoret MH, Dai H, Thess A, Smalley RE, Geerligs LJ, Dekker C. 1997. Individual single-wall carbon nanotubes as quantum wires. Nature. 386(6624):474-477. https://doi.org/10.1038/386474a0
6.
Bachilo SM. 2002. Structure-Assigned Optical Spectra of Single-Walled Carbon Nanotubes. 298(5602):2361-2366. https://doi.org/10.1126/science.1078727
7.
Lolli G, Zhang L, Balzano L, Sakulchaicharoen N, Tan Y, Resasco DE. 2006. Tailoring (n,m) Structure of Single-Walled Carbon Nanotubes by Modifying Reaction Conditions and the Nature of the Support of CoMo Catalysts. J. Phys. Chem. B. 110(5):2108-2115. https://doi.org/10.1021/jp056095e
8.
Miyata Y, Yanagi K, Maniwa Y, Tanaka T, Kataura H. 2008. Diameter Analysis of Rebundled Single-Wall Carbon Nanotubes Using X-ray Diffraction: Verification of Chirality Assignment Based on Optical Spectra. J. Phys. Chem. C. 112(41):15997-16001. https://doi.org/10.1021/jp805018n
9.
Jorio A, Santos AP, Ribeiro HB, Fantini C, Souza M, Vieira JPM, Furtado CA, Jiang J, Saito R, Balzano L, et al. Quantifying carbon-nanotube species with resonance Raman scattering. Phys. Rev. B. 72(7): https://doi.org/10.1103/physrevb.72.075207
10.
Itkis ME, Perea DE, Jung R, Niyogi S, Haddon RC. 2005. Comparison of Analytical Techniques for Purity Evaluation of Single-Walled Carbon Nanotubes. J. Am. Chem. Soc.. 127(10):3439-3448. https://doi.org/10.1021/ja043061w
11.
Nair N, Usrey ML, Kim W, Braatz RD, Strano MS. 2006. Estimation of the (n,m) Concentration Distribution of Single-Walled Carbon Nanotubes from Photoabsorption Spectra. Anal. Chem.. 78(22):7689-7696. https://doi.org/10.1021/ac0610917