Giỏ hàng0
[Trang chủ](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi)[Ứng dụng](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/applications)[Materials Science and Engineering](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/applications/materials-science-and-engineering)Kính hiển vi điện tử
# Kính hiển vi điện tử
 và nhiễu xạ điện tử khu vực được chọn (SAED) của hạt nano Fe3O4 với hình dạng của tứ diện.")
Kính hiển vi điện tử là một kỹ thuật được sử dụng để thu được hình ảnh độ phân giải cực cao của từng nguyên tử vật liệu và cấu trúc bên trong của tế bào. Các hình ảnh cấp nguyên tử hoặc vi mô và cấu trúc meso có thể được sử dụng để điều tra các tính chất và hành vi mẫu. Nó được sử dụng trong khoa học vật liệu, nghiên cứu y sinh, kiểm soát chất lượng và phân tích thất bại. Việc sử dụng các electron làm nguồn bức xạ hình ảnh cho phép độ phân giải không gian lớn hơn (trên thang đo hàng chục picomet) so với độ phân giải đạt được bằng cách sử dụng photon trong kính hiển vi quang học (~ 200 nanomet). Ngoài địa hình bề mặt, thông tin về cấu trúc tinh thể, thành phần hóa học và tính chất điện có thể thu được thông qua kính hiển vi điện tử. Kính hiển vi điện tử có thể được chia thành hai loại chính: Kính hiển vi điện tử quét (SEM) và kính hiển vi điện tử truyền (TEM).
* * *
## Sản phẩm liên quan
Slide 1 of 20
1 of 5
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-CF200CU50
\
Carbon Film Supported Copper Grid](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/product/aldrich/temcf200cu50)
Xem nhanh
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-7435703
\
Carbon Film Supported Copper Tomography Grid R14C2](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/product/aldrich/tem7435703)
Xem nhanh
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-74357
\
Copper Tomography Grid R14C2](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/product/aldrich/tem74357)
Xem nhanh
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-FCF400CU
\
Formvar/Carbon Supported Copper Grids](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/product/aldrich/temfcf400cu)
Xem nhanh
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-FCF300AU
\
Formvar/Carbon Supported Gold Grids](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/product/aldrich/temfcf300au)
Xem nhanh
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-FCF100NI
\
Formvar/Carbon Supported Nickel Grids](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/product/aldrich/temfcf100ni)
Xem nhanh
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-HC300CUCC
\
Holey Carbon/Continuous Ultrathin carbon film Supported Copper Grids](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/product/aldrich/temhc300cucc)
Xem nhanh
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-HC300CU100
\
Holey Carbon Supported Copper Grids](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/product/aldrich/temhc300cu100)
Xem nhanh
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-LC200CU100
\
Lacey Carbon Supported Copper Grids](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/product/aldrich/temlc200cu100)
Xem nhanh
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-LC400CU150
\
Lacey Carbon Supported Copper Grids](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/product/aldrich/temlc400cu150)
Xem nhanh
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-7435701
\
Lacey Carbon Supported Copper Tomography Grid R14C2](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/product/aldrich/tem7435701)
Xem nhanh
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-LC300AU
\
Lacey Carbon Supported Gold Grids](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/product/aldrich/temlc300au)
Xem nhanh
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-LC200NI
\
Lacey Carbon Supported Nickel Grids](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/product/aldrich/temlc200ni)
Xem nhanh
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-7596407
\
OMNI Probe Copper 3-Post Lift-Out Grid](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/product/aldrich/tem7596407)
Xem nhanh
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-7596410
\
OMNI Probe Copper 4-Post Lift-Out Grid](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/product/aldrich/tem7596410)
Xem nhanh
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-7596406
\
OMNI Probe Molybdenum 4-Post Lift-Out Grid](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/product/aldrich/tem7596406)
Xem nhanh
[
\
Sigma-Aldrich
\
G5882
\
Glutaraldehyde solution](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/product/sial/g5882)
Xem nhanh
[
\
Sigma-Aldrich
\
G6257
\
Glutaraldehyde solution](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/product/sial/g6257)
Xem nhanh
[
\
Sigma-Aldrich
\
74378
\
(2-Nonen-1-yl)succinic anhydride](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/product/sigma/74378)
Xem nhanh
[
\
G4901
\
Grids for transmission electron microscopy](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/product/sigma/g4901)
Xem nhanh
* * *
## Featured Categories
[](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/products/materials-science/energy-materials/battery-materials)
[Vật liệu pin](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/products/materials-science/energy-materials/battery-materials)
Vật liệu pin đảm bảo dữ liệu có thể tái tạo, hỗ trợ nhu cầu nghiên cứu từ quy mô bàn máy đến sản xuất để có hiệu suất đáng tin cậy.
[Mua sản phẩm](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/products/materials-science/energy-materials/battery-materials)
[](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/products/materials-science/electronic-materials/carbon-nanomaterials)
[Vật liệu nano cacbon](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/products/materials-science/electronic-materials/carbon-nanomaterials)
Khám phá vật liệu nano cacbon đa dạng: Fullerene, ống nano, graphene, chấm lượng tử, kim cương nano. Năng lượng nhiên liệu, điện tử, nghiên cứu trị liệu.
[Mua sản phẩm](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/products/materials-science/electronic-materials/carbon-nanomaterials)
[](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/products/materials-science/energy-materials/quantum-dots)
[Quantam Dots](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/products/materials-science/energy-materials/quantum-dots)
Chiếu sáng nghiên cứu của bạn với danh mục sản phẩm toàn diện gồm các loại lõi, vỏ lõi và chấm lượng tử hợp kim của chúng tôi trong nhiều tác phẩm, kích cỡ, chức năng và bộ dụng cụ khác nhau.
[Mua sản phẩm](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/products/materials-science/energy-materials/quantum-dots)
[](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/products/materials-science/electronic-materials/inorganic-and-metallic-nanomaterials)
[Vật liệu nano vô cơ & kim loại](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/products/materials-science/electronic-materials/inorganic-and-metallic-nanomaterials)
Chúng tôi cung cấp một danh mục toàn diện các vật liệu nano vô cơ và kim loại, các hạt nano có chức năng và các bộ công cụ vật liệu nano cho nhu cầu nghiên cứu của bạn.
[Mua sản phẩm](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/products/materials-science/electronic-materials/inorganic-and-metallic-nanomaterials)
* * *
Tổng quan
Related Articles & Protocols
Hỗ trợ
Kính hiển vi điện tử quét (SEM) sử dụng chùm electron công suất tương đối thấp để chụp ảnh và tương tác với mẫu. Các máy dò electron xác định các electron thứ cấp ở bề mặt và các electron phân tán ngược ở các vùng sâu hơn. Các electron thứ cấp được tạo ra từ các tương tác không đàn hồi giữa chùm electron và các nguyên tử của mẫu. Các electron tán xạ ngược được tạo ra sau tương tác đàn hồi giữa chùm electron và mẫu. SEM đòi hỏi ít hoặc không cần chuẩn bị mẫu và nhanh hơn và ít hạn chế hơn nhiều so với các loại kính hiển vi điện tử khác. Mẫu lớn (~200 milimét) có thể được chụp ảnh trực tiếp sau khi gắn vào một giá đỡ hoặc nhánh cây. SEM thường sử dụng phổ tia X tán sắc năng lượng (EDS hoặc EDX) để ánh xạ sự phân bố của các nguyên tố trong một mẫu. Dòng điện do chùm điện tử gây ra (EBIC) và phát quang âm cực (CL) là các phương pháp khác để phân tích hình ảnh chất lượng cao và tính chất quang điện tử của mẫu.
Kính hiển vi điện tử truyền (TEM) sử dụng chùm electron năng lượng cao để truyền electron qua một mẫu để tạo ra một hình ảnh 2D ở độ phân giải cao nhất có thể. Vật liệu nano có thể được phân tích thông qua TEM để tiết lộ thông tin cấu trúc và thành phần của chúng ở cấp độ nguyên tử. Chọn đúng đầu cặp mẫu (lưới TEM) cho các loại vật liệu nano khác nhau là rất quan trọng để thu thập thông tin chi tiết nhất. Khi các mẫu quá dày, trước tiên chúng phải được tạo ra đủ mỏng để các electron đi qua chúng, lý tưởng là 100 nanomet hoặc ít hơn. Những mẫu TEM này sau đó được gắn vào lưới TEM và nghiên cứu trong điều kiện chân không siêu cao với chùm electron tập trung, mạnh mẽ. TEM sử dụng nhiễu xạ vùng được chọn (SAD) của các electron đi qua mẫu để cung cấp thông tin tinh thể học về vật liệu mẫu. Quang phổ mất năng lượng electron (EELS) và quang phổ tia X tán sắc năng lượng (EDX) là các phương pháp phân tích để đo thành phần nguyên tử, liên kết hóa học, tính chất điện tử và độ dày vật liệu cục bộ.
Quét kính hiển vi điện tử truyền (STEM) quét một chùm electron tập trung (với kích thước điểm điển hình là 0,05-0,2 nm) trên mẫu để hoàn thành hình ảnh và lập bản đồ quang phổ đồng thời, cho phép tương quan trực tiếp thông tin không gian và dữ liệu quang phổ.
[](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search)
[Bạn đang tìm kiếm thông tin cụ thể hơn?](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search)
Truy cập phần tìm kiếm tài liệu của chúng tôi để tìm bảng dữ liệu, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật.
[Find Documents](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search)
## Bài viết liên quan
- [Vật liệu nano cho lưu trữ năng lượng trong các ứng dụng pin Lithium-ion](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/nanomaterials-for0)
Vật liệu nano cho lưu trữ năng lượng trong các ứng dụng pin Lithium-ion
- [Các hạt nano oxit sắt: Characteristics & Apps](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/biosensors-and-imaging/iron-oxide-nanoparticles-characteristics-and-applications)
Các hạt nano oxit sắt tìm thấy các ứng dụng đa dạng trong lưu trữ dữ liệu từ tính, thẩm thấu sinh học và phân phối thuốc do tính chất của chúng.
- [Silver Nanomaterials: Properties & Applications](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/biosensors-and-imaging/silver-nanomaterials-properties)
Vật liệu nano bạc có các tính chất vật lý, hóa học và quang học độc đáo đang được tận dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau.
- [Nanomaterials Tutorial](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/biosensors-and-imaging/tutorial-in-nanomaterials)
Sự ra đời của công nghệ nano bắt nguồn từ bài phát biểu năm 1959 của Feynman; thao tác ở quy mô nhỏ hơn dẫn đến công nghệ nano.
- [Những tiến bộ gần đây trong tổng hợp có thể mở rộng và xử lý vật liệu hai chiều](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/electron-microscopy/advances-scalable-synthesis-processing-two-dimensional-materials)
Những tiến bộ trong tổng hợp có thể mở rộng và xử lý vật liệu hai chiều
- [Xem tất cả (34)](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
## Related Protocols
- [Single-walled Carbon Nanotubes: Exfoliation and Debundling Procedure](https://www.sigmaaldrich.com/VN/en/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/microelectronics-and-nanoelectronics/single-walled-carbon-nanotubes-exfoliation-debundling-procedure)
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.
- [Xem tất cả (1)](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
### Tìm thêm Bài viết và Giao thức
Enter Keywords
Tìm kiếm
## How Can We Help
Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi [yêu cầu hỗ trợ khách hàng](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/support/customer-support)
hoặc trao đổi với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi:
Email [custserv@sial.com](mailto:custserv@sial.com)
hoặc gọi +1 (800) 244-1173
## Additional Support
- [Chromatogram Search](https://www.sigmaaldrich.com/chromatogram-search)
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- [Máy tính & Ứng dụng](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/support/calculators-and-apps)
Web Toolbox - các công cụ và tài nguyên nghiên cứu khoa học dành cho hóa học phân tích, khoa học đời sống, tổng hợp hóa học và khoa học vật liệu.
- [Customer Support Request](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/support/customer-support)
Hỗ trợ khách hàng bao gồm trợ giúp về đơn hàng, sản phẩm, tài khoản và các vấn đề kỹ thuật của trang web.
- [FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
* * *
__Featured Articles__
[Fluorescent Nanodiamond Particles: Properties and Applications](https://www.sigmaaldrich.com/VN/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/biosensors-and-imaging/fluorescent-nanodiamond-particles)
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.
[Vật liệu nano cho lưu trữ năng lượng trong các ứng dụng pin Lithium-ion](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/nanomaterials-for0)
Vật liệu nano cho lưu trữ năng lượng trong các ứng dụng pin Lithium-ion
[Nano Olivine-based Cathode Materials for Li-ion Batteries](https://www.sigmaaldrich.com/VN/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/nanostructured-olivine-based-cathode-materials)
Researchers urged to develop renewable energy sources like wind and solar to mitigate fossil fuel's environmental impact.
[Scaling Up High-Energy Cathode Materials for Electric Vehicles](https://www.sigmaaldrich.com/VN/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/scaling-up-high-energy-cathode-materials)
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Lên đầu trang
__Đăng nhập để tiếp tục__
Đăng nhập__Không có tài khoản?__Đăng ký
Hỗ trợ[Bộ phận Hỗ trợ khách hàng](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/support/customer-support)[Liên hệ với chúng tôi](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/collections/offices)[Câu hỏi thường gặp](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Bảng chỉ dẫn an toàn (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/documents-search?tab=sds)[Giấy chứng nhận (COA / COO)](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/documents-search?tab=coa)[Chất lượng & Pháp chế](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/life-science/quality-and-regulatory-management)[Máy tính & Ứng dụng](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/support/calculators-and-apps)[Hội thảo trực tuyến](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/collections/webinars)
Đặt hàng[Tra cứu đơn hàng](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/order-lookup)[Đặt hàng nhanh](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/quick-order)[Sản phẩm theo đặt hàng](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/services/custom-products)[Giải pháp thương mại điện tử](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Công ty[Về chúng tôi](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/life-science/about-us)[Trách nhiệm](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/life-science/ssbi)[Sự kiện](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/collections/events)[Thông cáo báo chí](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/collections/press)[Chương trình](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/life-science/partnership-programs)[Nghề nghiệp](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Văn phòng](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/collections/offices)
Phương tiện truyền thông xã hội
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Nghiên cứu. Phát triển. Sản xuất.__
Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu cho ngành Khoa học đời sống trên toàn cầu với các giải pháp và dịch vụ nghiên cứu, phát triển và sản xuất công nghệ sinh học, phát triển và sản xuất liệu pháp thuốc dược phẩm.
[](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi)
[Giải pháp Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/life-science/sigma-aldrich)[Giải pháp BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/life-science/bioreliance)[Giải pháp Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/life-science/millipore)[Giải pháp SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/life-science/safc)[Giải pháp Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/life-science/milliq)[Giải pháp Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Đức và/hoặc các công ty liên kết của Merck. Bảo lưu mọi quyền, bao gồm Khai thác văn bản và dữ liệu cho đào tạo AI và các công nghệ tương tự.
Nghiêm cấm sao chép bất kỳ tài liệu nào từ trang web này mà không được cho phép.
[Điều khoản sử dụng trang web](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/life-science/legal/site-use-terms)|[Chính sách bảo mật](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/life-science/legal/privacy-statement)|[Điều khoản và Điều kiện bán hàng chung](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Chấp thuận bản quyền](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/life-science/legal/copyright-consent)|[Sơ đồ trang web](https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/site-map)
__CÔNG TY TNHH MERCK VIỆT NAM__
Trụ sở chính: Tầng 21, Tòa nhà Ngôi nhà Đức, số 33, đường Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0309785593
Cấp bởi Sở Tài Chính Thành Phố Hồ Chí Minh - Phòng Đăng Ký Kinh Doanh
Đăng ký lần đầu: ngày 19 tháng 01 năm 2010
Đăng ký thay đổi lần thứ: 13, ngày 17 tháng 06 năm 2026
Điện thoại: +84 28 3842 0100
[](http://online.gov.vn/Home/WebDetails/95755)