Particle Size Conversion Table
Kích thước hạt của vật liệu thường được chỉ định bằng micron hoặc lưới. Ở đây bạn sẽ tìm thấy bảng chuyển đổi kích thước hạt hữu ích cho thấy chuyển đổi micron thành lưới để so sánh nhanh kích thước hạt giữa hai đơn vị này. Biểu đồ này cũng cho phép bạn so sánh các chỉ định lưới lọc và lỗ lưới lọc theo inch, milimet hoặc micron.
| Chỉ định lưới lọc | Lỗ lưới lọc danh nghĩa | |||
|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | Lưới | inch | mm | Micron |
| 25.4 mm | 1 in. | 1,00 | 25,4 | 25400 |
| 22.6 mm | 7/8 in. | 0,875 | 22,6 | 22600 |
| 19.0 mm | 3/4 in. | 0,750 | 19,0 | 19000 |
| 16.0 mm | 5/8 in. | 0,625 | 16,0 | 16000 |
| 13.5 mm | 0,530 in. | 0,530 | 13,5 | 13500 |
| 12.7 mm | 1/2 in. | 0,500 | 12,7 | 12700 |
| 11.2 mm | 7/16 in. | 0,438 | 11,2 | 11200 |
| 9.51 mm | 3/8 in. | 0,375 | 9,51 | 9510 |
| 8.00 mm | 5/16 in. | 0,312 | 8,00 | 8000 |
| 6.73 mm | 0,265 in. | 0,265 | 6,73 | 6730 |
| 6.35 mm | 1/4 in. | 0,250 | 6,35 | 6350 |
| 5.66 mm | Số 3 1/2 | 0,223 | 5,66 | 5660 |
| 4.76 mm | Số 4 | 0,187 | 4,76 | 4760 |
| 4.00 mm | Số 5 | 0,157 | 4,00 | 4000 |
| 3.36 mm | Số 6 | 0,132 | 3,36 | 3360 |
| 2.83 mm | Số 7 | 0,111 | 2,83 | 2830 |
| 2.38 mm | Số 8 | 0,0937 | 2,38 | 2380 |
| 2.00 mm | Số 10 | 0,0787 | 2,00 | 2000 |
| 1.68 mm | Số 12 | 0,0661 | 1,68 | 1680 |
| 1.41 mm | Số 14 | 0,0555 | 1,41 | 1410 |
| 1.19 mm | Số 16 | 0,0469 | 1,19 | 1190 |
| 1.00 mm | Số 18 | 0,0394 | 1,00 | 1000 |
| 0.841 mm | Số 20 | 0,0331 | 0,841 | 841 |
| 0.707 mm | Số 25 | 0,0278 | 0,707 | 707 |
| 0.595 mm | Số 30 | 0,0234 | 0,595 | 595 |
| 0.500 mm | Số 35 | 0,0197 | 0,500 | 500 |
| 0.420 mm | Số 40 | 0,0165 | 0,420 | 420 |
| 0.354 mm | Số 45 | 0,0139 | 0,354 | 354 |
| 0.297 mm | Số 50 | 0,0117 | 0,297 | 297 |
| 0.250 mm | Số 60 | 0,0098 | 0,250 | 250 |
| 0.210 mm | Số 70 | 0,0083 | 0,210 | 210 |
| 0.177 mm | Số 80 | 0,0070 | 0,177 | 177 |
| 0.149 mm | Số 100 | 0,0059 | 0,149 | 149 |
| 0.125 mm | Số 120 | 0,0049 | 0,125 | 125 |
| 0.105 mm | Số 140 | 0,0041 | 0,105 | 105 |
| 0.088 mm | Số 170 | 0,0035 | 0,088 | 88 |
| 0.074 mm | Số 200 | 0,0029 | 0,074 | 74 |
| 0.063 mm | Số 230 | 0,0025 | 0,063 | 63 |
| 0.053 mm | Số 270 | 0,0021 | 0,053 | 53 |
| 0.044 mm | Số 325 | 0,0017 | 0,044 | 44 |
| 0.037 mm | Số 400 | 0,0015 | 0,037 | 37 |
Quy ước lưới lọc và lưới
Lỗ lưới lọc lớn (1 inch đến 1/4 in.) đã được chỉ định bởi kích thước lưới lọc tương ứng với kích thước của khe hở tính bằng inch. Các cỡ lưới lọc nhỏ từ 3 1/2 đến 400 được chỉ định bằng số lượng lỗ trên mỗi inch tuyến tính trong lưới lọc.
Quy ước sau đây được sử dụng để mô tả kích thước hạt bằng ký hiệu lưới:
- "+" trước khi lưới lọc cho biết các hạt được lưới lọc giữ lại;
- "-" trước lưới lọc cho biết các hạt đi qua lưới lọc;
- thông thường 90% hoặc nhiều hơn các hạt sẽ nằm trong phạm vi được chỉ định.
Ví dụ, nếu kích thước hạt của vật liệu được mô tả là -4 lưới +40 thì 90% vật liệu trở lên sẽ đi qua lưới lọc 4 lưới (các hạt nhỏ hơn 4,76 mm) và được giữ lại bằng lưới lọc 40 lưới (các hạt lớn hơn 0,420 mm). Nếu một vật liệu được mô tả là -40 mắt lưới, thì 90% vật liệu trở lên sẽ đi qua lưới lọc 40 mắt lưới (các hạt nhỏ hơn 0,420 mm).
Sản phẩm lưới lọc