Merck
EMU034631
MISSION® esiRNA
targeting mouse Kcnc4
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 287,00
50 μG
US$ 517,00
US$ 287,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
MISSION® esiRNA, targeting mouse Kcnc4
shipped in
ambient
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCGGGTAGGGAATATCACCAGCGTGCGCTTCCGGCGGGAGGTAGAAACAGAGCCCATTCTTACCTACATCGAGGGTGTGTGCGTGATGTGGTTCACTCTAGAGTTCCTGGTTCGCATTGTGTGCTGCCCTGATACGCTGGACTTTGTCAAGAACTTGCTCAACATCATCGACTTTGTGGCCATCTTACCCTTTTACCTGGAGGTGGGATTGAGTGGTTTGTCTTCCAAGGCAGCTCGCGATGTGCTGGGTTTCCTGCGTGTGGTACGCTTTGTACGCATCCTGCGGATCTTCAAGCTCACACGCCACTTTGTGGGGCTGCGTGTGCTAGGCCACACTCTCCGGGCCAGCACTAATGAGTTCCTGTTGCTTATCATCTTCTTGGCCCTGGGTGTGCTCATCTTCGCCACCATGATCTATTATGCCGAGCGAATTGGGGCCAGGCCATCTGACCCACGGGGCAACGACCACACCGACTTCAAGAACA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
EMU026081EMU153501EMU164101
Gene Information
mouse ... KCNC4(99738), Kcnc4(99738)
Gene Information
mouse ... KCNG4(66733), Kcng4(66733)
Gene Information
mouse ... KCNQ4(60613), Kcnq4(60613)
Gene Information
mouse ... KCNC2(268345), Kcnc2(268345)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000027895
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000045246
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000028631
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000035681
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
TCGGGTAGGGAATATCACCAGCGTGCGCTTCCGGCGGGAGGTAGAAACAGAGCCCATTCTTACCTACATCGAGGGTGTGTGCGTGATGTGGTTCACTCTAGAGTTCCTGGTTCGCATTGTGTGCTGCCCTGATACGCTGGACTTTGTCAAGAACTTGCTCAACATCATCGACTTTGTGGCCATCTTACCCTTTTACCTGGAGGTGGGATTGAGTGGTTTGTCTTCCAAGGCAGCTCGCGATGTGCTGGGTTTCCTGCGTGTGGTACGCTTTGTACGCATCCTGCGGATCTTCAAGCTCACACGCCACTTTGTGGGGCTGCGTGTGCTAGGCCACACTCTCCGGGCCAGCACTAATGAGTTCCTGTTGCTTATCATCTTCTTGGCCCTGGGTGTGCTCATCTTCGCCACCATGATCTATTATGCCGAGCGAATTGGGGCCAGGCCATCTGACCCACGGGGCAACGACCACACCGACTTCAAGAACA
esiRNA cDNA target sequence
TAGCGGGATCCTTATCATGGCTTTCCCAGCCACATCCATCTTCCACACGTTCTCTCACTCCTACCTGGAGCTGAAGCGGGAGCAGGAGCAGGTCCAGGCCCGCCTCCGGCGTCTTCAGAACACCAATTCGGCCAGCGAACGGGAGCTCCTGAGTGACGTAGATGATCTGGTCCCTGAGGGTCTGACCTCCCCAGGCCGCTACATGTAACTCCCACCACCTTAAGTATGTGCCATAGCTTCAACCCATCCCATGGCTGAGACGGGCTCCTGCATCTCTCCAATGGACCACCTGGGCATGTGAGCTCAGAATACTGACTTACTTCCAAAGCAGGAAAGGTGCCAGGTCATGACATCATTGGCGCAATCCTGGGCCCATCCCTATTCCTTCCCCAGCTCCCTGCCAGTCACTGGGCACTGCCCATCTTGCCATACTGGATCAGTGCTCCTGGGATCTTT
esiRNA cDNA target sequence
AGGAACTTGCCAACGAGTGTCTCCTTATCTTGGAATTCGTGATGATTGTGGTCTTTGGCTTGGAGTATATAATCCGTGTCTGGTCGGCCGGATGCTGTTGTCGCTACAGAGGATGGCAGGGACGCTTTCGCTTCGCCAGGAAACCCTTCTGTGTCATCGACTTCATCGTGTTCGTGGCCTCGGTGGCAGTGATAGCTGCGGGCACACAAGGCAACATCTTTGCTACGTCCGCGTTGCGCAGTATGCGCTTCCTACAGATCCTGCGCATGGTGCGTATGGATCGCCGCGGTGGCACCTGGAAGCTGTTGGGATCCGTGGTCTATGCGCACAGTAAGGAGCTGATCACCGCCTGGTACATCGGGTTCCTGGTGCTCATCTTTGCCTCTTTCCTGGTCTACCTGGCTGAGAAGGATGCCAACTCTGACTTCTCCTCCTATGCCGACTCGCTCTGGTGGGGGACGATCACACTGACGACCATTGGCTATGGTGACAAGACGCCACATACATGGCT
esiRNA cDNA target sequence
CGGTCTCCCATCCCATCTATCTTGTAAACCAAACTGCATCAATCGGCTAAATTCTATCAATACAACCAACTACTGTTTACCCTGTAATGGAAACAATCAACTGTAGAGTTTCTCCAGGCTCCATTAGTAACAGTGTAGCTCCTGCATGATATTACTATTTGAAGTCAGAAATGCTACGCAAGTAGCTAAAACATCTTATCCTGGCTTTAAAGATGATCTAAAGTAGTGCTACTACTCAAGACAAGTTGCCCCAGTTTCCTTTTGCAATACAGTGACCAATAGTGTCAGATATTGGCCAGTGCACTAATGCATAAGCCATATCTTCAGGGAGACTTTAATAGTGTGCTTCTAAATGCCAGCCACCTTTCTGGACCTTCATTTCTTGTGACTCCAAACCATTCTGAAGATGTCTGGGATCCTATCTAGATCGCATAGGACATGACTTTGGTCAGTTCATTGGCATGGACCATCTTGTCTGTATCACCTGAATACAATGTTGTAGAGTCCTGGGACTG
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
David M Ritter et al.
Channels (Austin, Tex.), 9(4), 209-217 (2015-06-04)
Recently, we reported the isolation of the Kv3.4 current in dorsal root ganglion (DRG) neurons and described dysregulation of this current in a spinal cord injury (SCI) model of chronic pain. These studies strongly suggest that rat Kv3.4 channels are