Merck
EMU080871
MISSION® esiRNA
targeting mouse Capn2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 287,00
50 μG
US$ 517,00
US$ 287,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
MISSION® esiRNA, targeting mouse Capn2
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCAAGCTGTTGATGACGAGATCGAGGCCAACATTGAAGAGATTGACGCCAATGAGGAGGACATTGACGATGGATTCCGAAGGCTCTTTGTTCAGCTGGCTGGAGAGGATGCAGAGATCTCTGCCTTTGAGCTGCAGACCATCTTAAGAAGAGTTCTAGCCAAACGCCAAGACATCAAGTCAGACGGCTTCAGCATCGAGACCTGTAAGATCATGGTGGACATGCTGGATGAAGATGGGAGTGGCAAGCTTGGCCTGAAGGAGTTCTACATCCTCTGGACGAAGATTCAGAAATACCAAAAAATCTACCGGGAAATCGATGTGGACAGGTCTGGAACCATGAATTCCTACGAGATGCGGAAAGCACTGGAAGAAGCAGGTTTCAAGCTGCCCTGTCAACTTCATCAAGTCATCGTTGCCCGGTTTGCAGACGACGAGCTAATCATCGACTTTGACAATTTTGTGCGGTGTT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
EMU057001EMU184601EMU071211
Gene Information
mouse ... CAPN2(12334), Capn2(12334)
Gene Information
mouse ... CAPN1(12333), Capn1(12333)
Gene Information
mouse ... CAPNS2(69543), Capns2(69543)
Gene Information
mouse ... CAPG(12332), Capg(12332)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
CCAAGCTGTTGATGACGAGATCGAGGCCAACATTGAAGAGATTGACGCCAATGAGGAGGACATTGACGATGGATTCCGAAGGCTCTTTGTTCAGCTGGCTGGAGAGGATGCAGAGATCTCTGCCTTTGAGCTGCAGACCATCTTAAGAAGAGTTCTAGCCAAACGCCAAGACATCAAGTCAGACGGCTTCAGCATCGAGACCTGTAAGATCATGGTGGACATGCTGGATGAAGATGGGAGTGGCAAGCTTGGCCTGAAGGAGTTCTACATCCTCTGGACGAAGATTCAGAAATACCAAAAAATCTACCGGGAAATCGATGTGGACAGGTCTGGAACCATGAATTCCTACGAGATGCGGAAAGCACTGGAAGAAGCAGGTTTCAAGCTGCCCTGTCAACTTCATCAAGTCATCGTTGCCCGGTTTGCAGACGACGAGCTAATCATCGACTTTGACAATTTTGTGCGGTGTT
esiRNA cDNA target sequence
CCAACCTCCCTGATGAGAAAGTTCTCTCTGAAGAGGAGATTGATGACAACTTCAAGACCTTGTTCAGCAAGTTGGCAGGGGATGACATGGAGATCAGCGTCAAGGAGCTACAGACCATCTTGAACAGGATCATTAGCAAACACAAAGACCTGCGCACTAATGGCTTCAGCCTGGAGTCGTGCCGCAGCATGGTGAACCTCATGGATCGAGATGGCAACGGGAAGCTGGGTCTGGTGGAGTTCAACATCCTGTGGAACCGCATCCGAAATTACCTGACCATCTTCCGGAAGTTTGACCTGGACAAGTCTGGCAGCATGAGTGCCTATGAGATGAGGATGGCCATCGAGGCTGCAGGCTTCAAGCTTAACAAGAAGCTGCATGAACTCATAATCACCCGCTACTCGGAGCCCGACCTGGCCGTGGACTTTGACAACTTTGTGTGCTGTCTTGTGCGGCTGGAGACCATGTTCCGGTTTTTCAAACTTCTGGACACAGACCTGGATGGTGTTG
esiRNA cDNA target sequence
AATCCTTGGAGGAATTGTCAATTTTATCAGCGAGGCTGCCGCAGCTCAGTACACCCCAGAGCCGCCTCCCCAACAGCAGCATTTTACCGTCGTGGAGGCCTCAGAAAGTGAGGAAGTCAGACGTTTTCGGCAGCAATTTACACAGCTGGCTGGACCCGACATGGAGGTGGGTGCTACTGACCTGATGAATATTCTCAACAAAGTCCTTTCTAAGCATAAAGAGCTGAAGACAGAGGGCTTCAGCCTTGATACCTGTAGGAGCATTGTGTCTGTCATGGACAGTGACACCACAGGGAAACTGGGATTTGAGGAATTTAAGTACCTGTGGAACAACATCAAGAAATGGCAGTGTGTTTTCAAGCAGTACGACAGTGACCATTCTGGCTCCCTCGGAAGCTCCCAGCTGCACGGGGCCATGCAGGCAGCGGGCTTCCAGCTCAATGAGCAACTTTACCTAATGATTGTCCGTCGGTATGCTGACGAAGATGGCGGGATGGATTTTAACAACTTTATCAGCTGC
esiRNA cDNA target sequence
GTGGTGGTAGAGTCGGCATTTCACAAGACAACCTTCGCGCCACCCCAGCAGCCATCAGGAAGCTCTACCAGGTTAAGGGGAAGAAGAACATCCGTGCGACCGAGAGGGCTCTGAGTTGGGACAGCTTCAACACTGGGGACTGCTTCATCCTGGACCTGGGTCAGAACATCTTTGCCTGGTGTGGTGGAAAGTCCAACATCCTTGAGCGCAACAAGGCGAGGGACCTGGCCCTGGCCATCAGGGACAGCGAGCGGCAGGGCAAGGCCCAGGTGGAAATCATCACTGATGGAGAGGAGCCAGCCGAGATGATTCAGGTTCTGGGCCCCAAGCCTGCTCTGAAGGAGGGTAACCCCGAGGAAGACATTACAGCTGACCAGACCAACGCCCAGGCTGCAGCCCTGTATAAGGTCTCTGATGCCACTGGACAG
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000026509
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024942
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000078144
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000056737
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)