Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

AABH14DC7CBF

AA BLOCKS, INC.

Acid Blue 3 Sodium Salt (~90%)

Synonym(e):

4-((4-(diethylamino)phenyl)(4-(diethyliminio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-3-(dihydroxy(oxo)-lambda6-sulfaneylidene)-6-oxocyclohexa-1,4-diene-1-sulfonate, sodium salt

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 79,38
1 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 84,92
25 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 129,23
100 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 195,68
250 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 281,52
1 kg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 748,10

Lieferanten-SKU: AA00289A-5G

€ 79,38


Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.

​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Storage temp.

RT

Country of Origin

US

Inchi Code

1S/C27H32N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)21-13-9-19(10-14-21)27(20-11-15-22(16-12-20)29(7-3)8-4)23-17-24(30)26(38(34,35)36)18-25(23)37(31,32)33;/h9-18H,5-8H2,1-4H3,(H2-,30,31,32,33,34,35,36);/q;+1

Inchi Key

PMLFOMWMYRKZRF-UHFFFAOYSA-N


Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
21605ENAH97A17EB2ENAH9AD0C18F
description

-

description

suitable for microscopy

description

-

description

-

Inchi Key

PMLFOMWMYRKZRF-UHFFFAOYSA-N

Inchi Key

-

Inchi Key

FITORNOGZYRZKL-UHFFFAOYSA-N

Inchi Key

FJZLDCDNWSBAAB-UHFFFAOYSA-N

Storage temp.

RT

Storage temp.

-

Storage temp.

RT

Storage temp.

-

Country of Origin

US

Country of Origin

-

Country of Origin

UA

Country of Origin

UA

Inchi Code

1S/C27H32N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)21-13-9-19(10-14-21)27(20-11-15-22(16-12-20)29(7-3)8-4)23-17-24(30)26(38(34,35)36)18-25(23)37(31,32)33;/h9-18H,5-8H2,1-4H3,(H2-,30,31,32,33,34,35,36);/q;+1

Inchi Code

-

Inchi Code

1S/C9H11NO3S.ClH/c1-14(10,13)6-7-2-4-8(5-3-7)9(11)12;/h2-6H,1H3,(H2,10,13)(H,11,12);1H

Inchi Code

1S/C10H13NO3S.ClH/c11-15(14,8-4-7-10(12)13)9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6,8H,4,7H2,(H2,11,14)(H,12,13);1H




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen