Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

AABH14DD7FA6

AA BLOCKS, INC.

Ethyl 2-(4-methylimidazol-1-yl)acetate

Synonym(e):

2-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)butanoate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 439,35
1 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 993,15

Lieferanten-SKU: AA00IB4J-250MG

€ 439,35


Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.

​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C8H12N2O2/c1-3-7(8(11)12)10-4-6(2)9-5-10/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/p-1

Inchi Key

SIZRORLIQFIQNC-UHFFFAOYSA-M

Purity

95%

Storage temp.

RT

Country of Origin

US





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen