Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

AABH30371C7F

AA BLOCKS, INC.

Crotonaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone

Synonym(e):

(1E,2E)-2-butenal (2,4-dinitrophenyl)hydrazone

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 161,07
1 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 260,75

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C10H10O4N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.21
MDL number:

Lieferanten-SKU: AA003CZU-100MG

€ 161,07


Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.

​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+

Inchi Key

GFUVNGJSSAEZHW-PDGXAJGZSA-N

Purity

98%

Storage temp.

2-8C

Country of Origin

US


Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
C261CRM47175262668
description

-

description

certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®

description

certified reference material, TraceCERT®, 100 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL

description

≥99%, contains 0.1-0.2% BHT as stabilizer, 1% H2O as stabilizer

Purity

98%

Purity

-

Purity

-

Purity

-

Inchi Key

GFUVNGJSSAEZHW-PDGXAJGZSA-N

Inchi Key

-

Inchi Key

-

Inchi Key

-

Storage temp.

2-8C

Storage temp.

-

Storage temp.

-

Storage temp.

-

Country of Origin

US

Country of Origin

-

Country of Origin

-

Country of Origin

-

Inchi Code

1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+

Inchi Code

-

Inchi Code

-

Inchi Code

-




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen