Fortfahren mit
AABH93DDA770
AA BLOCKS, INC.
L-Arginine 7-amido-4-methylcoumarin dihydrochloride
Synonym(e):
(2S)-2-amino-5-{[amino(imino)methyl]amino}-N-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)pentanamide dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 156,92
250 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 177,68
1 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 454,58
5 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.577,41
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C16H23O3N5Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.3
MDL number:
Lieferanten-SKU: AA0009D7-100MG
€ 156,92
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C16H21N5O3.2ClH/c1-9-7-14(22)24-13-8-10(4-5-11(9)13)21-15(23)12(17)3-2-6-20-16(18)19;;/h4-5,7-8,12H,2-3,6,17H2,1H3,(H,21,23)(H4,18,19,20);2*1H/t12-;;/m0../s1
Inchi Key
QMGJRBUFCDSWOX-LTCKWSDVSA-N
Purity
99%
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)