Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

AABH93DDDE3E

AA BLOCKS, INC.

(2R,3S,4S,5S,6R)-6-(((3E,5E,8S,9E,11S,12R,13E,15E,18S)-12-(((2R,3S,4R,5S)-3,4-Dihydroxy-5-(isobutyryloxy)-6,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-11-ethyl-8-hydroxy-18-((R)-1-hydroxyethyl)-9,13,15-trimethyl-2-oxooxacyclooctadeca-3,5,9,13,15-pentaen-3-yl

Synonym(e):

(2R,3S,4S,5S,6R)-6-(((3Z,5Z,8R,9Z,11S,12R,13Z,15Z,18S)-12-(((2R,3S,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-(isobutyryloxy)-6,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-11-ethyl-8-hydroxy-18-((R)-1-hydroxyethyl)-9,13,15-trimethyl-2-oxooxacyclooctadeca-3,5,9,13,15-pentaen-3-yl)methoxy)-4-hydroxy-5-methoxy-2-methyltetrahydro-2H-pyran-3-yl 3,5-dichloro-2-ethyl-4,6-dihydroxybenzoate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 101,54
100 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 107,07
250 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 118,15
1 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 213,68
5 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 597,19

Lieferanten-SKU: AA00360V-5MG

€ 101,54


Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.

​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C52H74Cl2O18/c1-13-30-22-26(6)33(56)18-16-15-17-31(23-66-51-45(65-12)42(61)44(29(9)67-51)69-49(64)35-32(14-2)36(53)39(58)37(54)38(35)57)48(63)68-34(28(8)55)20-19-25(5)21-27(7)43(30)70-50-41(60)40(59)46(52(10,11)72-50)71-47(62)24(3)4/h15-17,19,21-22,24,28-30,33-34,40-46,50-51,55-61H,13-14,18,20,23H2,1-12H3/b16-15-,25-19-,26-22-,27-21-,31-17-/t28-,29-,30+,33+,34+,40-,41+,42+,43+,44-,45+,46+,50-,51-/m1/s1

Inchi Key

ZVGNESXIJDCBKN-DJUGFDDRSA-N

Purity

99%

Country of Origin

US

Storage temp.

2~8C


Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
MATH9C56E0E2TA9H9A9A7440SML1750
description

-

description

-

description

-

description

≥95% (HPLC)

Purity

99%

Purity

0.98

Purity

99.82%

Purity

-

Storage temp.

2~8C

Storage temp.

Refrigerate

Storage temp.

-80/-20

Storage temp.

-

Country of Origin

US

Country of Origin

US

Country of Origin

CN

Country of Origin

-

Inchi Code

1S/C52H74Cl2O18/c1-13-30-22-26(6)33(56)18-16-15-17-31(23-66-51-45(65-12)42(61)44(29(9)67-51)69-49(64)35-32(14-2)36(53)39(58)37(54)38(35)57)48(63)68-34(28(8)55)20-19-25(5)21-27(7)43(30)70-50-41(60)40(59)46(52(10,11)72-50)71-47(62)24(3)4/h15-17,19,21-22,24,28-30,33-34,40-46,50-51,55-61H,13-14,18,20,23H2,1-12H3/b16-15-,25-19-,26-22-,27-21-,31-17-/t28-,29-,30+,33+,34+,40-,41+,42+,43+,44-,45+,46+,50-,51-/m1/s1

Inchi Code

1S/C52H74Cl2O18/c1-13-30-22-26(6)33(56)18-16-15-17-31(23-66-51-45(65-12)42(61)44(29(9)67-51)69-49(64)35-32(14-2)36(53)39(58)37(54)38(35)57)48(63)68-34(28(8)55)20-19-25(5)21-27(7)43(30)70-50-41(60)40(59)46(52(10,11)72-50)71-47(62)24(3)4/h15-17,19,21-22,24,28-30,33-34,40-46,50-51,55-61H,13-14,18,20,23H2,1-12H3/b16-15-,25-19-,26-22-,27-21-,31-17-/t28-,29-,30+,33+,34+,40-,41+,42+,43+,44-,45+,46+,50-,51-/m1/s1

Inchi Code

1S/C52H74Cl2O18/c1-13-30-22-26(6)33(56)18-16-15-17-31(23-66-51-45(65-12)42(61)44(29(9)67-51)69-49(64)35-32(14-2)36(53)39(58)37(54)38(35)57)48(63)68-34(28(8)55)20-19-25(5)21-27(7)43(30)70-50-41(60)40(59)46(52(10,11)72-50)71-47(62)24(3)4/h15-17,19,21-22,24,28-30,33-34,40-46,50-51,55-61H,13-14,18,20,23H2,1-12H3/b16-15+,25-19-,26-22-,27-21-,31-17+/t28-,29-,30+,33+,34+,40-,41+,42+,43+,44-,45+,46+,50-,51-/m1/s1

Inchi Code

-




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen