Fortfahren mit
AABH93DDFDBF
AA BLOCKS, INC.
Ginkgolic Acid
Synonym(e):
(E)-2-hydroxy-6-(pentadec-8-enyl)benzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 125,07
5 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 143,07
10 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 165,22
25 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 213,68
50 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 269,06
100 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 353,51
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C22H34O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.51
MDL number:
Lieferanten-SKU: AA002LDP-2MG
€ 125,07
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C22H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h7-8,15,17-18,23H,2-6,9-14,16H2,1H3,(H,24,25)/b8-7+
Inchi Key
YXHVCZZLWZYHSA-BQYQJAHWSA-N
Country of Origin
US
Storage temp.
2~8C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
345887PHL8952202580585
description
-
description
A cell-permeable anacardic acid analog that inhibits protein SUMO .
description
phyproof® Reference Substance
description
primary reference standard
Inchi Key
YXHVCZZLWZYHSA-BQYQJAHWSA-N
Inchi Key
-
Inchi Key
-
Inchi Key
-
Storage temp.
2~8C
Storage temp.
-
Storage temp.
-
Storage temp.
-
Country of Origin
US
Country of Origin
-
Country of Origin
-
Country of Origin
-
Inchi Code
1S/C22H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h7-8,15,17-18,23H,2-6,9-14,16H2,1H3,(H,24,25)/b8-7+
Inchi Code
-
Inchi Code
-
Inchi Code
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ginkgolic Acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)