Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

AABH93DDFE50

AA BLOCKS, INC.

1,1€²-Dioctadecyl-3,3,3€²,3€²-tetramethylindocarbocyanine perchlorate

Synonym(e):

2-((E)-3-((Z)-3,3-dimethyl-1-octadecylindolin-2-ylidene)prop-1-en-1-yl)-3,3-dimethyl-1-octadecyl-3H-indol-1-ium perchlorate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 109,84
25 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 161,07
50 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 237,22
100 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 341,05

Lieferanten-SKU: AA003D4C-10MG

€ 109,84


Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.

​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C59H97N2.ClHO4/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-41-50-60-54-46-39-37-44-52(54)58(3,4)56(60)48-43-49-57-59(5,6)53-45-38-40-47-55(53)61(57)51-42-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-2;2-1(3,4)5/h37-40,43-49H,7-36,41-42,50-51H2,1-6H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1

Inchi Key

JVXZRNYCRFIEGV-UHFFFAOYSA-M

Purity

98%

Storage temp.

-20C

Country of Origin

US


Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
TA9H945332A642364468495
description

-

description

-

description

BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)

description

97%

Purity

98%

Purity

99.95%

Purity

-

Purity

-

Inchi Key

JVXZRNYCRFIEGV-UHFFFAOYSA-M

Inchi Key

JVXZRNYCRFIEGV-UHFFFAOYSA-M

Inchi Key

-

Inchi Key

-

Storage temp.

-20C

Storage temp.

-80/-20

Storage temp.

-

Storage temp.

-

Country of Origin

US

Country of Origin

CN

Country of Origin

-

Country of Origin

-

Inchi Code

1S/C59H97N2.ClHO4/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-41-50-60-54-46-39-37-44-52(54)58(3,4)56(60)48-43-49-57-59(5,6)53-45-38-40-47-55(53)61(57)51-42-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-2;2-1(3,4)5/h37-40,43-49H,7-36,41-42,50-51H2,1-6H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1

Inchi Code

1S/C59H97N2.ClHO4/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-41-50-60-54-46-39-37-44-52(54)58(3,4)56(60)48-43-49-57-59(5,6)53-45-38-40-47-55(53)61(57)51-42-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-2;2-1(3,4)5/h37-40,43-49H,7-36,41-42,50-51H2,1-6H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1

Inchi Code

-

Inchi Code

-


Still not finding the right product?




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen