Merck
AABH93DE321C
AA BLOCKS, INC.
N-2-Nitrophenylsulfenyl-L-alanine Dicyclohexylammonium Salt
Synonym(e):
(2S)-2-{[(2-nitrophenyl)sulfanyl]amino}propanoic acid compound with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C21H33O4N3S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
423.58
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H23N.C9H10N2O4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-6(9(12)13)10-16-8-5-3-2-4-7(8)11(14)15/h11-13H,1-10H2;2-6,10H,1H3,(H,12,13)/t;6-/m.0/s1
Inchi Key
LGTGUPPUIQQLBP-ZCMDIHMWSA-N
Purity
98.0%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)