Merck
AABH93DE453E
AA BLOCKS, INC.
Hydroxypyruvic acid
Synonym(e):
(2E)-2,3-dihydroxy-2-propenoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.06
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C3H4O4/c4-1-2(5)3(6)7/h4H,1H2,(H,6,7)
Inchi Key
HHDDCCUIIUWNGJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)