Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

AABH93DE47CF

AA BLOCKS, INC.

Cholesteryl Arachidate

Synonym(e):

(3beta)-cholest-5-en-3-yl icosanoate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 115,38
100 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 161,07
250 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 296,75
500 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 478,12

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C47H84O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
681.18
MDL number:

Lieferanten-SKU: AA00BO55-50MG

€ 115,38


Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.

​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C47H84O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-27-45(48)49-40-32-34-46(5)39(36-40)28-29-41-43-31-30-42(38(4)26-24-25-37(2)3)47(43,6)35-33-44(41)46/h28,37-38,40-44H,7-27,29-36H2,1-6H3/t38-,40+,41+,42-,43+,44+,46+,47-/m1/s1

Inchi Key

SUOVMGLZSOAHJY-JREUTYQLSA-N

Purity

98%

Country of Origin

US

Storage temp.

-20C





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen