Fortfahren mit
AABH93DE4E37
AA BLOCKS, INC.
Prostaglandin K1
Synonym(e):
(13E,15S)-15-hydroxy-9,11-dioxoprost-13-en-1-oic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 645,64
5 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 2.435,80
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H32O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.47
MDL number:
Lieferanten-SKU: AA00FBFG-1MG
€ 645,64
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,21H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+/m0/s1
Inchi Key
KJWZYMMLVHIVSU-IYCNHOCDSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AABH93DE4773AABH9A956159TA9H93CFBFE7
description
-
description
A solution in methyl acetate
description
A solution in ethanol at 100 µg/ml
description
-
Purity
95%
Purity
98%
Purity
98%
Purity
99.95%
Storage temp.
N/A
Storage temp.
-
Storage temp.
-20C
Storage temp.
-80/-20
Country of Origin
US
Country of Origin
US
Country of Origin
US
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,21H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+/m0/s1
Inchi Code
1S/C20H30O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,21H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+/t15-,16+,17+/m0/s1
Inchi Code
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-18,21-22H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+/t15-,16+,17+,18-/m0/s1
Inchi Code
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)