Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

AABH93DE53CB

AA BLOCKS, INC.

Clozapine (hydrochloride)

Synonym(e):

8-chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine dihydrochloride

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C18H21N4Cl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.75
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C18H19ClN4.2ClH/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18;;/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3;2*1H

Inchi Key

FBIKVTKYNDDABY-UHFFFAOYSA-N

Purity

98%

Country of Origin

US

Storage temp.

N/A


Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
AABH9A95AC15BP9051142107
Clozapin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard

BP905

Clozapin

Clozapin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

USP

1142107

Clozapin

description

-

description

-

description

British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard

description

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

Inchi Key

FBIKVTKYNDDABY-UHFFFAOYSA-N

Inchi Key

IUZGHVYKAJMBGO-UHFFFAOYSA-N

Inchi Key

-

Inchi Key

-

Purity

98%

Purity

98%

Purity

-

Purity

-

Storage temp.

N/A

Storage temp.

2~8C

Storage temp.

-

Storage temp.

-

Country of Origin

US

Country of Origin

US

Country of Origin

-

Country of Origin

-

Inchi Code

1S/C18H19ClN4.2ClH/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18;;/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3;2*1H

Inchi Code

1S/C18H19ClN4O.2ClH/c1-23(24)10-8-22(9-11-23)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18;;/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3;2*1H

Inchi Code

-

Inchi Code

-




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen