Fortfahren mit
AABH97CD70B7
AA BLOCKS, INC.
Benzoic acid, 2-hydroxy-, compd. with (3aS,8aR)-1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethylpyrrolo[2,3-b]indol-5-yl N-methylcarbamate (1:1)
Synonym(e):
(3aS)-1,3a,8-trimethyl-1,2,3,3a,8,8a-hexahydropyrrolo[2,3-b]indol-5-yl methylcarbamate 2-hydroxybenzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 87,69
5 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 156,92
25 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 190,14
50 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 292,60
100 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 419,97
250 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 894,85
Lieferanten-SKU: AA00E8NT-1MG
€ 87,69
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C15H21N3O2.C7H6O3/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2;8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19);1-4,8H,(H,9,10)/t13?,15-;/m0./s1
Inchi Key
HZOTZTANVBDFOF-LDCKTULKSA-N
Purity
98%
Storage temp.
2~8C
Country of Origin
US
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TA9H11E41646P16000001537003
description
-
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Inchi Key
HZOTZTANVBDFOF-LDCKTULKSA-N
Inchi Key
HZOTZTANVBDFOF-PBCQUBLHSA-N
Inchi Key
-
Inchi Key
-
Purity
98%
Purity
99.99%
Purity
-
Purity
-
Storage temp.
2~8C
Storage temp.
-80/-20
Storage temp.
-
Storage temp.
-
Country of Origin
US
Country of Origin
CN
Country of Origin
-
Country of Origin
-
Inchi Code
1S/C15H21N3O2.C7H6O3/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2;8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19);1-4,8H,(H,9,10)/t13?,15-;/m0./s1
Inchi Code
1S/C15H21N3O2.C7H6O3/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2;8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19);1-4,8H,(H,9,10)/t13-,15+;/m1./s1
Inchi Code
-
Inchi Code
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)