Fortfahren mit
AABH97CD72AE
AA BLOCKS, INC.
Manool
Synonym(e):
(3R)-5-[(1S,4aS,8aS)-5,5,8a-trimethyl-2-methylenedecahydro-1-naphthalenyl]-3-methyl-1-penten-3-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H34O1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.49
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C20H34O/c1-7-19(5,21)14-11-16-15(2)9-10-17-18(3,4)12-8-13-20(16,17)6/h7,16-17,21H,1-2,8-14H2,3-6H3/t16-,17-,19-,20+/m0/s1
Inchi Key
CECREIRZLPLYDM-QGZVKYPTSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TA9H9A1D0E92TA9H93CFBF69ENA514237115
description
-
description
-
description
-
description
-
Purity
95%
Purity
99.88%
Purity
99.12%
Purity
95
Storage temp.
N/A
Storage temp.
-80/-20
Storage temp.
-80/-20
Storage temp.
4
Country of Origin
US
Country of Origin
CN
Country of Origin
CN
Country of Origin
UA
Inchi Code
1S/C20H34O/c1-7-19(5,21)14-11-16-15(2)9-10-17-18(3,4)12-8-13-20(16,17)6/h7,16-17,21H,1-2,8-14H2,3-6H3/t16-,17-,19-,20+/m0/s1
Inchi Code
1S/C20H34O/c1-7-19(5,21)14-11-16-15(2)9-10-17-18(3,4)12-8-13-20(16,17)6/h7,16-17,21H,1-2,8-14H2,3-6H3/t16-,17-,19-,20+/m0/s1
Inchi Code
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Inchi Code
1S/C9H17NO3/c1-8(2,3)13-7(11)9(10)4-5-12-6-9/h4-6,10H2,1-3H3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manool
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)