Fortfahren mit
AABH97CD7AB6
AA BLOCKS, INC.
Gliotoxin
Synonym(e):
(3R,5aS,6S,10aR)-6-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methyl-2,3,5a,6-tetrahydro-10H-3,10a-epidithiopyrazino[1,2-a]indole-1,4-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 147,22
5 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 446,28
10 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 703,79
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H14O4N2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.4
MDL number:
Lieferanten-SKU: AA006149-1MG
€ 147,22
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C13H14N2O4S2/c1-14-10(18)12-5-7-3-2-4-8(17)9(7)15(12)11(19)13(14,6-16)21-20-12/h2-4,8-9,16-17H,5-6H2,1H3/t8-,9-,12+,13+/m0/s1
Inchi Key
FIVPIPIDMRVLAY-RBJBARPLSA-N
Purity
98%
Storage temp.
2-8C
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)