Fortfahren mit
AABH97CD7D65
AA BLOCKS, INC.
21-Deoxycortisol
Synonym(e):
(11beta)-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 129,23
5 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 245,52
10 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 395,05
25 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 645,64
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C21H30O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.47
MDL number:
Lieferanten-SKU: AA00EBTO-1MG
€ 129,23
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Inchi Key
LCZBQMKVFQNSJR-UJPCIWJBSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P9521PHR2162D062
description
-
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Inchi Key
LCZBQMKVFQNSJR-UJPCIWJBSA-N
Inchi Key
-
Inchi Key
-
Inchi Key
-
Purity
95%
Purity
-
Purity
-
Purity
-
Storage temp.
N/A
Storage temp.
-
Storage temp.
-
Storage temp.
-
Country of Origin
US
Country of Origin
-
Country of Origin
-
Country of Origin
-
Inchi Code
1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Inchi Code
-
Inchi Code
-
Inchi Code
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 21-Deoxycortisol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)