Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

AABH97CD822A

AA BLOCKS, INC.

Pregnanetriol

Synonym(e):

(3alpha,5beta,20S)-pregnane-3,17,20-triol

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 109,84
5 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 237,22
10 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 363,21
25 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 525,19

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C21H36O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.52
MDL number:

Lieferanten-SKU: AA008S1C-1MG

€ 109,84


Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.

​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C21H36O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h13-18,22-24H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,15+,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1

Inchi Key

SCPADBBISMMJAW-UHHUKTEYSA-N

Purity

95%

Storage temp.

N/A

Country of Origin

US


Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
P8629TA9491597893AABH9A956F93
description

-

description

-

description

-

description

-

Purity

95%

Purity

-

Purity

99.91%

Purity

-

Storage temp.

N/A

Storage temp.

-

Storage temp.

-80/-20

Storage temp.

N/A

Country of Origin

US

Country of Origin

-

Country of Origin

CN

Country of Origin

US

Inchi Code

1S/C21H36O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h13-18,22-24H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,15+,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1

Inchi Code

-

Inchi Code

1S/C21H36O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h13-19,22-23H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1

Inchi Code

1S/C21H34O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h12-16,18,22-23,25H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14+,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen