Fortfahren mit
AABH97CD8418
AA BLOCKS, INC.
1,3-Dipalmitoyl-2-Oleoylglycerol
Synonym(e):
2-(palmitoyloxy)-1-[(palmitoyloxy)methyl]ethyl (9E)-9-octadecenoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 381,20
50 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.020,84
100 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.378,04
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C53H100O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
833.37
MDL number:
Lieferanten-SKU: AA00C2A0-10MG
€ 381,20
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C53H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-29-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50(48-57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-23-20-17-14-11-8-5-2)49-58-52(55)46-43-40-37-34-31-28-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-26,50H,4-24,27-49H2,1-3H3/b26-25+
Inchi Key
FDCOHGHEADZEGF-OCEACIFDSA-N
Storage temp.
2~8C
Purity
99%
Country of Origin
US
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D2157AMBH9AD24127AABH97CD895A
description
-
description
≥99%
description
-
description
-
Purity
99%
Purity
-
Purity
97%
Purity
99%
Inchi Key
FDCOHGHEADZEGF-OCEACIFDSA-N
Inchi Key
-
Inchi Key
-
Inchi Key
-
Storage temp.
2~8C
Storage temp.
-
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Storage temp.
-
Country of Origin
US
Country of Origin
-
Country of Origin
CN
Country of Origin
US
Inchi Code
1S/C53H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-29-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50(48-57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-23-20-17-14-11-8-5-2)49-58-52(55)46-43-40-37-34-31-28-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-26,50H,4-24,27-49H2,1-3H3/b26-25+
Inchi Code
-
Inchi Code
1S/C53H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-29-31-34-37-40-43-46-52(55)58-49-50(59-53(56)47-44-41-38-35-32-28-24-21-18-15-12-9-6-3)48-57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-26,50H,4-24,27-49H2,1-3H3/b26-25-
Inchi Code
1S/C53H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-29-31-34-37-40-43-46-52(55)58-49-50(59-53(56)47-44-41-38-35-32-28-24-21-18-15-12-9-6-3)48-57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25-26,50H,4-15,17-18,20-24,27-49H2,1-3H3/b19-16+,26-25+
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dipalmitoyl-2-Oleoylglycerol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)