Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C16H16BrN3O/c1-11-4-3-5-12(2)15(11)19-16(21)20-18-10-13-6-8-14(17)9-7-13/h3-10H,1-2H3,(H2,19,20,21)/b18-10+
Inchi Key
QVNLLEFLGISSAQ-VCHYOVAHSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Storage temp.
2~8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EGA
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.