Fortfahren mit
AABH97CD8672
AA BLOCKS, INC.
NAP-1
Synonym(e):
ethyl 5-(4-chlorophenyl)-2-methyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 109,84
5 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 237,22
10 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 386,74
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H18O2N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.82
MDL number:
Lieferanten-SKU: AA01D8GI-1MG
€ 109,84
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C20H18ClNO2/c1-3-24-20(23)18-13-19(15-9-11-16(21)12-10-15)22(14(18)2)17-7-5-4-6-8-17/h4-13H,3H2,1-2H3
Inchi Key
RYNBQQWODYCGRR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AMBH996F2CFDAMBH9AD24E38AMBH97B9FA6D
description
-
description
-
description
-
description
-
Purity
98%
Purity
97%
Purity
97%
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
US
Country of Origin
CN
Country of Origin
CN
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C20H18ClNO2/c1-3-24-20(23)18-13-19(15-9-11-16(21)12-10-15)22(14(18)2)17-7-5-4-6-8-17/h4-13H,3H2,1-2H3
Inchi Code
1S/C15H16N2O.ClH/c18-15(14-6-3-9-16-14)17-13-8-7-11-4-1-2-5-12(11)10-13;/h1-2,4-5,7-8,10,14,16H,3,6,9H2,(H,17,18);1H
Inchi Code
1S/C13H14N2O/c1-9(14)13(16)15-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-9H,14H2,1H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Inchi Code
1S/C13H13NO2.ClH/c1-16-13(15)12(14)11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11;/h2-8,12H,14H2,1H3;1H/t12-;/m0./s1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)