Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 163,84 |
5 mg | Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 521,04 |
10 mg | Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 875,47 |
25 mg | Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 1.840,47 |
Lieferanten-SKU: AA01LIRO-1MG
€ 163,84
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C28H26F3N3O3/c29-28(30,31)21-13-20-11-12-34(16-22-10-9-18-3-1-2-4-24(18)33-22)25(20)23(14-21)26(35)32-15-17-5-7-19(8-6-17)27(36)37/h1-4,9-14,17,19H,5-8,15-16H2,(H,32,35)(H,36,37)/t17-,19-
Inchi Key
HBDTYYZZYCVTIJ-UAPYVXQJSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.