Fortfahren mit
AABH97CD8A21
AA BLOCKS, INC.
(2S)-2-Amino-4-((2-amino-2-carboxyethyl)thio)butanoic acid
Synonym(e):
(2S)-2-amino-4-(2-amino-2-carboxyethylthio)butanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.139,91
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H14O4N2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.27
MDL number:
Lieferanten-SKU: AA003U38-25MG
€ 1.139,91
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5?/m0/s1
Inchi Key
ILRYLPWNYFXEMH-ROLXFIACSA-N
Purity
90%
Storage temp.
2~8C
Country of Origin
US
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CIAH9A62862CC3633FLUH9AD3C22A
description
-
description
-
description
≥90% (HPLC)
description
-
Inchi Key
ILRYLPWNYFXEMH-ROLXFIACSA-N
Inchi Key
ILRYLPWNYFXEMH-UHFFFAOYSA-N
Inchi Key
-
Inchi Key
-
Purity
90%
Purity
97%
Purity
-
Purity
97%
Storage temp.
2~8C
Storage temp.
4C, protect from light
Storage temp.
-
Storage temp.
Ambient Storage
Country of Origin
US
Country of Origin
CN
Country of Origin
-
Country of Origin
GB
Inchi Code
1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5?/m0/s1
Inchi Code
1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
Inchi Code
-
Inchi Code
1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)