Fortfahren mit
AABH97CDA879
AA BLOCKS, INC.
Toremifene
Synonym(e):
2-{4-[(1Z)-4-chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy}-N,N-dimethylethanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 119,53
50 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 165,22
100 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 249,68
500 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 835,32
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C26H28O1N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
405.97
MDL number:
Lieferanten-SKU: AA003ZXU-25MG
€ 119,53
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Storage temp.
2~8C
Inchi Code
1S/C26H28ClNO/c1-28(2)19-20-29-24-15-13-23(14-16-24)26(22-11-7-4-8-12-22)25(17-18-27)21-9-5-3-6-10-21/h3-16H,17-20H2,1-2H3/b26-25-
Inchi Key
XFCLJVABOIYOMF-QPLCGJKRSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toremifene
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)