Direkt zum Inhalt
Merck

AABH97CE76DE

AA BLOCKS, INC.

R-(+)-DIOA

Synonym(e):

{[(2S)-2-butyl-6,7-dichloro-2-cyclopentyl-1-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl]oxy}acetic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C20H24O4Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.31
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C20H24Cl2O4/c1-2-3-8-20(13-6-4-5-7-13)10-12-9-14(26-11-15(23)24)17(21)18(22)16(12)19(20)25/h9,13H,2-8,10-11H2,1H3,(H,23,24)/t20-/m0/s1

Inchi Key

YAWWQIFONIPBKT-FQEVSTJZSA-N

Purity

98%

Storage temp.

N/A

Country of Origin

US





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen