Fortfahren mit
AABH97CE8FA2
AA BLOCKS, INC.
[2-(Acetyloxy)-5-nitro-1,3-phenylene]di(methylene) diacetate
Synonym(e):
2-(acetyloxy)-3-[(acetyloxy)methyl]-5-nitrobenzyl acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 634,57
1 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 673,33
5 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.167,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H15O8N1
Molekulargewicht:
325.28
MDL number:
Lieferanten-SKU: AA01E7T3-500MG
€ 634,57
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C14H15NO8/c1-8(16)21-6-11-4-13(15(19)20)5-12(7-22-9(2)17)14(11)23-10(3)18/h4-5H,6-7H2,1-3H3
Inchi Key
OTONBRJUYFCXLE-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)