Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

AABH97D205AB

AA BLOCKS, INC.

Carbomer

Synonym(e):

2-(chloromethyl)-2-((naphthalen-2-yloxy)methyl)propane-1,3-diol

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 101,54
500 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 159,68

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C15H17O3Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.75
MDL number:

Lieferanten-SKU: AA006K0X-100G

€ 101,54


Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.

​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C15H17ClO3/c16-8-15(9-17,10-18)11-19-14-6-5-12-3-1-2-4-13(12)7-14/h1-7,17-18H,8-11H2

Inchi Key

PLZJMCNBPWEGNQ-UHFFFAOYSA-N

Purity

940

Storage temp.

RT

Country of Origin

US


Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
10962701096281
description

-

description

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

description

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

Inchi Key

PLZJMCNBPWEGNQ-UHFFFAOYSA-N

Inchi Key

-

Inchi Key

-

Purity

940

Purity

-

Purity

-

Storage temp.

RT

Storage temp.

-

Storage temp.

-

Country of Origin

US

Country of Origin

-

Country of Origin

-

Inchi Code

1S/C15H17ClO3/c16-8-15(9-17,10-18)11-19-14-6-5-12-3-1-2-4-13(12)7-14/h1-7,17-18H,8-11H2

Inchi Code

-

Inchi Code

-


Still not finding the right product?

Explore all of our products under Carbomer




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen