Fortfahren mit
AABH97D28BD3
AA BLOCKS, INC.
Deschloro Aripiprazole
Synonym(e):
7-(4-(4-(2-chlorophenyl)piperazin-1-yl)butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 2.205,98
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C23H28O2N3Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
413.95
MDL number:
Lieferanten-SKU: AA00C3AH-25MG
€ 2.205,98
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C23H28ClN3O2/c24-20-5-1-2-6-22(20)27-14-12-26(13-15-27)11-3-4-16-29-19-9-7-18-8-10-23(28)25-21(18)17-19/h1-2,5-7,9,17H,3-4,8,10-16H2,(H,25,28)
Inchi Key
YZWZYPOWFMWSAH-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
2-8C
Country of Origin
US
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1A02570PHR9277AABH97D2141B
description
-
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
-
Inchi Key
YZWZYPOWFMWSAH-UHFFFAOYSA-N
Inchi Key
-
Inchi Key
-
Inchi Key
-
Storage temp.
2-8C
Storage temp.
-
Storage temp.
-
Storage temp.
2~8C
Country of Origin
US
Country of Origin
-
Country of Origin
-
Country of Origin
US
Inchi Code
1S/C23H28ClN3O2/c24-20-5-1-2-6-22(20)27-14-12-26(13-15-27)11-3-4-16-29-19-9-7-18-8-10-23(28)25-21(18)17-19/h1-2,5-7,9,17H,3-4,8,10-16H2,(H,25,28)
Inchi Code
-
Inchi Code
-
Inchi Code
1S/C23H28ClN3O2/c24-19-4-3-5-20(16-19)27-13-11-26(12-14-27)10-1-2-15-29-21-8-6-18-7-9-23(28)25-22(18)17-21/h3-6,8,16-17H,1-2,7,9-15H2,(H,25,28)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)