Fortfahren mit
AABH97D2B47C
AA BLOCKS, INC.
4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy Rabeprazole
Synonym(e):
2-{[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl}-1H-benzimidazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 490,58
25 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 741,17
100 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.728,32
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H15O2N3S1
Molekulargewicht:
301.37
MDL number:
Lieferanten-SKU: AA008WW1-10MG
€ 490,58
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C15H15N3O2S/c1-10-13(16-8-7-14(10)20-2)9-21(19)15-17-11-5-3-4-6-12(11)18-15/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18)
Inchi Key
ITARWNDPMUQOCB-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)